  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • beta Synuclein Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          Beta-Synuclein Polyclonal Antibody
          View all (20) beta Synuclein antibodies
          Tech Support
          Cite Beta-Synuclein Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Beta-Synuclein Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Beta-Synuclein Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Beta-Synuclein Antibody (APZ-036-25UL) in WB
          Western blot analysis of mouse (lanes 1 and 3) and rat (lanes 2 and 4)brain lysates: - 1,2. Anti-Beta-Synuclein Antibody (#APZ-036), (1:200).3,4. Anti-Beta-Synuclein Antibody , preincubated with Beta-Synuclein Blocking Peptide (#BLP-PZ036). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Beta-Synuclein Antibody in Western Blot (WB)
          Beta-Synuclein Polyclonal Antibody
          Product Details
          APZ-036-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)KEEFPTDLKPEEVA, corresponding to amino acid residues 86-99 of rat beta-synuclein, Intracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          Synuclein family of proteins is abundantly expressed in neuronal cytosol and presynaptic terminals. In vertebrates they are encoded by three different genes. Synucleins have been specifically implemented in three major diseases: Alzheimer's (AD), Parkinson's PD) and breast cancer. In AD, a peptide derived from alpha synuclein forms an intrinsic component of plaque amyloid. In PD, an alpha synuclein accumulates in Lewy bodies. An allele of alpha synuclein has been linked to many familial cases of PD. In breast cancer increased expression of gamma synuclein correlates with the disease progression. Synucleins appear to be involved in the membrane plasticity in developing song control system of songbirds.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Beta-synuclein; I(2)-synuclein; Phosphoneuroprotein 14; PNP 14; SNCB
          View more View less
          Gene Aliases: AI838531; betaSYN; SNCB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q16143, (Mouse) Q91ZZ3, (Rat) Q63754
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6620, (Mouse) 104069, (Rat) 113893
          View more View less
          Function(s)
          phospholipase inhibitor activity calcium ion binding protein binding transition metal ion binding cuprous ion binding alpha-tubulin binding beta-tubulin binding membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          chemical synaptic transmission dopamine metabolic process negative regulation of neuron apoptotic process synaptic vesicle endocytosis synapse organization neuron apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline