Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ASIC1 Antibodies

          Osenses

          ASIC1 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (22) ASIC1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ASIC1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ASIC1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ASIC1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ASIC1 Antibody (OSA00270W-100UL) in WB

          WB on rat/mouse tissue lysates. Blocking: 0.5% LFDM for one hour at RT, primary antibody dilution 1:1000 incubated overnight at 4°C. Detection was done by C-Digit from Licore. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ASIC1 Antibody in Western Blot (WB)
          ASIC1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          OSA00270W-100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / Ig

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide from aa region 460-505 of human ASIC1 conjugated to blue carrier protein was used as the antigen
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Glycerol (1:1) may be added for added stability.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Reconstitute in 100 µL of sterile water. Centrifuge to remove any insoluble material.

          The peptide is homologous in rat and mouse.

          Specificity of this antibody: AISC1.

          Target Information

          This gene encodes a member of the degenerin/epithelial sodium channel (DEG/ENaC) superfamily. The members of this family are amiloride-sensitive sodium channels that contain intracellular N and C termini, 2 hydrophobic transmembrane regions, and a large extracellular loop, which has many cysteine residues with conserved spacing. The member encoded by this gene is expressed in most if not all brain neurons, and it may be an ion channel subunit; however, its function as an ion channel remains unknown. Cation channel with high affinity for sodium, which is gated by extracellular protons and inhibited by the diuretic amiloride. ASIC1 is permeable for Ca(2+), Li(+) and K(+) and is expressed in dorsal root ganglia, sciatic nerves, olfactory bulb, neo and allocortical regions, dentate granule cells, pyramidal cells of CA1-CA3 subfields of the hippocampal formation, habenula, basolateral amygdaloid nuclei, and in the Purkinje and granule cells of the cerebellum. It is diffusely detected over most other regions of the basal ganglia, including thalamic nuclei, substantia nigra, striatum and globus pallidus, hypothalamus, midbrain, pons, medulla and choroid plexus. Isoform 3 is expressed only in dorsal root ganglion while isoform 1 is expressed in DRG, spinal chord, trigeminal ganglia and the trigeminal mesencephalic nucleus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ACCN2 variant 3; acid sensing (proton gated) ion channel 1; acid sensing ion channel; Acid-sensing ion channel; Acid-sensing ion channel 1; acid-sensing ion channel 1a protein; Acid-sensing ionic channel; Amiloride-sensitive cation channel 2, neuronal; ASIC; ASIC1; BNaC2; Brain sodium channel 2; Cation channel, amiloride-sensitive, neuronal, 2; degenerin 2; hBNaC2; proton gated cation channel ASIC1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ACCN2; AI843610; ASIC; ASIC1; ASIC1a; B530003N02Rik; BNAC2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P78348, (Mouse) Q6NXK8, (Rat) P55926

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 41, (Mouse) 11419, (Rat) 79123

          View more View less

          Function(s)
          ion channel activity cation channel activity sodium channel activity protein binding ligand-gated sodium channel activity ion gated channel activity inorganic cation transmembrane transporter activity pH-gated monoatomic ion channel activity monovalent inorganic cation transmembrane transporter activity acid-sensing ion channel activity ion channel
          Process(es)
          behavioral fear response response to amphetamine ion transport cation transport sodium ion transport calcium ion transport neurotransmitter secretion memory associative learning response to acidic pH ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport regulation of membrane potential negative regulation of neurotransmitter secretion sensory perception of sour taste establishment of localization in cell calcium ion transmembrane transport cellular response to pH inorganic cation transmembrane transport regulation of postsynapse assembly transport monovalent inorganic cation transport sensory perception of pain protein homotrimerization cation transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-d4j86:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline