  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • HTR2B Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (15) HTR2B antibodies
          Tech Support
          Cite 5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Antibody (ASR-035-25UL) in IHC
          Expression of 5-Hydroxytryptamine receptor 2B in mouse cerebellum - Immunohistochemical staining of mouse cerebellum using Anti-5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Antibody (#ASR-035) (1:400). A. 5-HT2B staining (red), appears in neurons of the Purkinje layer (vertical arrows) and in the molecular layer (horizontal arrow). B. Nuclear staining using DAPI as the counterstaining (blue). C. Merged image of p... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          5HT2B Receptor (HTR2B) (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          ASR-035-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:400
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          2.5 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)KMSEQ STISEHILQK, corresponding to amino acid residues 6-20 of rat 5-Hydroxytryptamine receptor 2B, Extracellular, N-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          HTR2B is a g-protein coupled receptor for 5-hydroxytryptamine (serotonin). It functions as a receptor for various ergot alkaloid derivatives and psychoactive substances. Ligand binding causes a conformation change that triggers signaling via guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) and modulates the activity of down-stream effectors. HTR2B also plays a role in perception of pain, regulation of behavior. It is required to normal proliferation of embryonic cardiac myocytes and normal heart development.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 5-HT 2B receptor; 5-HT-2B; 5-HT-2F; 5-HT2B; 5-HT2b receptor; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B, G protein-coupled; 5-hydroxytryptamine 2B receptor; 5-hydroxytryptamine receptor 2B; 5HT2B Receptor; NP75 protein; serotonin; Serotonin receptor 2B; Stomach fundus serotonin receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 5-HT(2B); 5-HT-2B; 5-HT2B; AJ012488; AV377389; HTR2B; Srl
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P41595, (Mouse) Q02152, (Rat) P30994
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3357, (Mouse) 15559, (Rat) 29581
          View more View less
          Function(s)
          Gq/11-coupled serotonin receptor activity G-protein alpha-subunit binding G-protein coupled receptor activity G-protein coupled serotonin receptor activity GTPase activator activity protein binding neurotransmitter receptor activity serotonin binding serotonin receptor activity signal transducer activity drug binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          neural crest cell migration positive regulation of cytokine production positive regulation of endothelial cell proliferation heart morphogenesis cardiac muscle hypertrophy cellular calcium ion homeostasis smooth muscle contraction signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger phospholipase C-activating serotonin receptor signaling pathway serotonin receptor signaling pathway chemical synaptic transmission heart development positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus positive regulation of phosphatidylinositol biosynthetic process neural crest cell differentiation intestine smooth muscle contraction calcium-mediated signaling cGMP-mediated signaling vasoconstriction negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling embryonic morphogenesis regulation of behavior release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of cell division ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade G protein-coupled serotonin receptor signaling pathway G-protein coupled receptor internalization cGMP biosynthetic process activation of phospholipase C activity protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway behavior negative regulation of autophagy phosphatidylinositol 3-kinase signaling phosphorylation ion transmembrane transport response to drug positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of GTPase activity positive regulation of cytokine secretion positive regulation of nitric-oxide synthase activity negative regulation of cell death protein kinase C signaling cellular response to amine stimulus cellular response to temperature stimulus cellular response to serotonin hepatic stellate cell activation inositol phosphate metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline