Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • AXL Antibodies

          Proteintech

          AXL Polyclonal Antibody

          25 References
          View all (78) AXL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite AXL Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (6)
          AXL Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          AXL Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          AXL Antibody (13196-1-AP) in WB

          Human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13196-1-AP (AXL antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          AXL Antibody in Western Blot (WB)
          AXL Antibody in Western Blot (WB)
          AXL Antibody in Western Blot (WB)
          AXL Antibody in Western Blot (WB)
          AXL Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          AXL Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          AXL Polyclonal Antibody

          Product Details

          13196-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 15 publications 15 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          AXL Fusion Protein Ag3898 (545-894 aa encoded by BC032229)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.21 mg/mL

          Amount

          31.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This antibody detects a single band at 140 kDa, which is considered to represent the auto-phosphorylated form of endogenous Axl.

          Immunogen sequence: GEFGAVMEG QLNQDDSILK VAVKTMKIAI CTRSELEDFL SEAVCMKEFD HPNVMRLIGV CFQGSERESF PAPVVILPFM KHGDLHSFLL YSRLGDQPVY LPTQMLVKFM ADIASGMEYL STKRFIHRDL AARNCMLNEN MSVCVADFGL SKKIYNGDYY RQGRIAKMPV KWIAIESLAD RVYTSKSDVW SFGVTMWEIA TRGQTPYPGV ENSEIYDYLR RGNRLKQPAD CLDGLYALMS RCWELNPQDR PSFTELREDL ENTLKALPPA QEPDEILYVN MDEGGGYPEP PGAAGGADPP TQPDPKDSCS CLTAAEVHPA GRYVLCPSTT PSPAQPADRG SPAAPGQEDG A (545-894 aa encoded by BC032229)

          Target Information

          AXL is a chronic myelogenous leukemia-associated oncogene that is also associated with colon cancer and melanoma. The AXL protein is a receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factors like vitamin K-dependent protein growth-arrest-specific gene 6, and is involved in the stimulation of cell proliferation. TAM receptors are also involved in phagocytosis of apoptotic cells. Mice lacking all three TAM receptors have several degenerative phenotypes linked to inefficient removal of apoptotic cells and membranes (e.g., in the retina and the male reproductive tract) and develop a severe autoimmune phenotype akin to systemic lupus erythematosus, including the production of broad spectrum auto-antibodies. In addition, Axl may function as a putative entry receptor for filoviruses. Axl is also used to identify a specific subpopulation of human blood dendritic cells, also referred to as Siglec 6+/Axl+ dendritic cells. Cellular expression of Axl can be upregulated by TLR ligands, such as LPS or poly I:C. Soluble Axl is generated by proteolytic cleavage of the membrane form. Increased plasma levels may be indicative of inflammation and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: adhesion-related kinase; AXL oncogene; AXL transforming sequence/gene; AZF1; oncogene AXL; putative tyrosine kinase receptor; sAXL; soluble AXL; ufo; ufo oncogene homolog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARK; AXL3; JTK11; Tyro7; UFO

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30530, (Mouse) Q00993

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 558, (Mouse) 26362

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity phosphatidylserine binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding myosin heavy chain binding phosphatidylinositol 3-kinase binding
          Process(es)
          natural killer cell differentiation negative regulation of cytokine production positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway phagocytosis signal transduction enzyme linked receptor protein signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway nervous system development positive regulation of signal transduction cell migration platelet activation negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of natural killer cell differentiation cellular response to interferon-alpha negative regulation of apoptotic process viral entry into host cell vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell maturation positive regulation of pinocytosis regulation of lymphocyte activation positive regulation of protein kinase B signaling cellular response to lipopolysaccharide dendritic cell differentiation mononuclear cell differentiation positive regulation of viral life cycle negative regulation of dendritic cell apoptotic process neuron migration blood vessel remodeling inflammatory response gamete generation spermatogenesis forebrain cell migration cell differentiation negative regulation of tumor necrosis factor production secretion by cell erythrocyte homeostasis substrate adhesion-dependent cell spreading ovulation cycle apoptotic cell clearance negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation of lymphocyte activation vagina development cellular response to hydrogen peroxide neutrophil clearance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5db85fbf84-lw26s:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: 64d6f4084a597c0a860dbc264f43a6f389f0d7ac
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026-secondary-format-patch