Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Adipolean Variant Antibodies

          Invitrogen

          Adipolean variant Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          View all (2) Adipolean Variant antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Adipolean variant Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Adipolean variant Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Adipolean variant Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Adipolean variant Antibody (500-P205BT-500UG) in WB

          Western Blot: To detect Human Adipolean Variant by Western Blot analysis Adipolean variant Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P205BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Adipolean is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Adipolean variant Antibody in Western Blot (WB)
          Adipolean variant Antibody in Western Blot (WB)
          Adipolean variant Antibody in ELISA (ELISA)
          Adipolean variant Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Product Details

          500-P205BT-500UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human gAcrp30/Adipolean Variant
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_3251143

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: PGAEGPRGFP GIQGRKGEPG EGAYVYRSAF SVGLETYVTI PNMPIRFTKI FYNQQNHYDG STGKFHCNIP GLYYFAYHIT VYMKDVKVSL FKKDKAMLFT YDQYQENNVD QASGSVLLHL EVGDQVWLQV YGEGERNGLY ADNDNDSTFT GFLLYHDTN.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human gAcrp30/Adipolean Variant. Anti-Human gAcrp30/Adipolean Variant specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

          Sandwich ELISA: To detect hAdipolean Variant by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human Adipolean Variant (500-P205) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant hAdipolean Variant.

          Western Blot: To detect Human Adipolean Variant by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human Adipolean is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          500-P205BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg

          Target Information

          The gAcrp30 variant is a naturally occurring globular protein obtained by proteolytic processing of adiponectin. Adiponectin is produced and secreted exclusively by adipocytes, and is a relatively abundant plasma protein, accounting for up to 0.05% of total serum protein. Like Adiponectin, Acrp30 is capable of decreasing hyperglycemia and reversing insulin resistance. Additionally, gAcrp30 has been shown to be an important factor in promoting fat loss by signaling muscle to absorb and burn Free-Fatty Acids (FFAs). The signaling receptors for adiponectin and gAcrp30 have recently been identified and named AdipoR1 and AdipoR2. AdipoR2 is predominantly expressed in the liver. This naturally occurring variant of human gAcrp30/Adipolean is an 18.1 kDa protein, containing 14 extra amino acids extra at the N-terminus of human gAcrp30/Adipolean.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 30 kDa adipocyte complement-related protein; ACRP30; Adipocyte complement-related 30 kDa protein; Adipocyte, C1q and collagen domain-containing protein; Adiponectin; Adipose most abundant gene transcript 1 protein; adipose specific collagen-like factor; apM-1; gAcrp30; Gelatin-binding protein; gelatin-binding protein 28; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ACDC; ACRP30; ADIPOQ; ADIPQTL1; ADPN; APM-1; APM1; GBP28

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15848

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9370

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity hormone activity extracellular matrix structural constituent protein binding sialic acid binding identical protein binding protein homodimerization activity protein serine/threonine kinase activator activity
          Process(es)
          response to hypoxia positive regulation of protein phosphorylation glucose metabolic process generation of precursor metabolites and energy fatty acid beta-oxidation response to nutrient circadian rhythm response to xenobiotic stimulus response to bacterium response to sucrose response to glucose positive regulation of signal transduction gene expression negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway positive regulation of cholesterol efflux regulation of glucose metabolic process response to activity fatty acid oxidation negative regulation of cell migration negative regulation of granulocyte differentiation response to nutrient levels negative regulation of protein autophosphorylation negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-8 production cellular response to insulin stimulus positive regulation of myeloid cell apoptotic process adiponectin-activated signaling pathway negative regulation of heterotypic cell-cell adhesion low-density lipoprotein particle clearance response to tumor necrosis factor glucose homeostasis positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of MAP kinase activity response to ethanol negative regulation of fat cell differentiation negative regulation of macrophage differentiation negative regulation of gluconeogenesis negative regulation of blood pressure negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of fatty acid metabolic process positive regulation of glucose import negative regulation of hormone secretion negative regulation of receptor-mediated endocytosis negative regulation of inflammatory response negative regulation of phagocytosis negative regulation of synaptic transmission brown fat cell differentiation response to glucocorticoid negative regulation of cholesterol import negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade response to linoleic acid detection of oxidative stress cellular response to cAMP cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production cellular response to epinephrine stimulus protein localization to plasma membrane negative regulation of intracellular protein transport positive regulation of cold-induced thermogenesis negative regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of cAMP/PKA signal transduction negative regulation of receptor binding negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of vascular associated smooth muscle cell migration negative regulation of DNA biosynthetic process positive regulation of glycogen (starch) synthase activity positive regulation of metanephric glomerular visceral epithelial cell development positive regulation of cAMP-dependent protein kinase activity positive regulation of renal albumin absorption negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-alpha signaling pathway negative regulation of metanephric mesenchymal cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline