Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Ataxin 2 Antibodies

          Proteintech

          Ataxin 2 Polyclonal Antibody

          30 References
          View all (10) Ataxin 2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ataxin 2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (16)
          Ataxin 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ataxin 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ataxin 2 Antibody (21776-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( -20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using 21776-1-AP (Ataxin 2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ataxin 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ataxin 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ataxin 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ataxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ataxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ataxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ataxin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ataxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Ataxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Ataxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Ataxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Ataxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Ataxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Ataxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Ataxin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Ataxin 2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Ataxin 2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          21776-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:4,000
          View 13 publications 13 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 12 publications 12 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Ataxin 2 Fusion Protein Ag16470 (251-600 aa encoded by BC114546)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          37.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: GSDQRVVNG GVPWPSPCPS PSSRPPSRYQ SGPNSLPPRA ATPTRPPSRP PSRPSRPPSH PSAHGSPAPV STMPKRMSSE GPPRMSPKAQ RHPRNHRVSA GRGSISSGLE FVSHNPPSEA ATPPVARTSP SGGTWSSVVS GVPRLSPKTH RPRSPRQNSI GNTPSGPVLA SPQAGIIPTE AVAMPIPAAS PTPASPASNR AVTPSSEAKD SRLQDQRQNS PAGNKENIKP NETSPSFSKA ENKGISPVVS EHRKQIDDLK KFKNDFRLQP SSTSESMDQL LNKNREGEKS RDLIKDKIEP SAKDSFIENS SSNCTSGSSK PNSPSISPSI LSNTEHKRGP EVTSQGVQTS S (251-600 aa encoded by BC114546)

          Target Information

          The autosomal dominant cerebellar ataxias (ADCA) are a heterogeneous group of neurodegenerative disorders characterized by progressive degeneration of the cerebellum, brain stem and spinal cord. Clinically, ADCA has been divided into three groups: ADCA types I-III. Defects in this gene are the cause of spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2). SCA2 belongs to the autosomal dominant cerebellar ataxias type I (ADCA I) which are characterized by cerebellar ataxia in combination with additional clinical features like optic atrophy, ophthalmoplegia, bulbar and extrapyramidal signs, peripheral neuropathy and dementia. SCA2 is caused by expansion of a CAG repeat in the coding region of this gene. Longer expansions result in earlier onset of the disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified but their full length sequence has not been determined.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ataxin-2; FLJ46772; SCA2; spinocerebellar ataxia 2 (olivopontocerebellar ataxia 2, autosomal dominant, ataxin 2); spinocerebellar ataxia 2 homolog; Spinocerebellar ataxia type 2 protein; Spinocerebellar ataxia type 2 protein homolog; Trinucleotide repeat-containing gene 13 protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 9630045M23Rik; ATX2; ATXN2; AW544490; SCA2; TNRC13

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q99700, (Mouse) O70305

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6311, (Rat) 288663, (Mouse) 20239

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding mRNA binding epidermal growth factor receptor binding protein binding molecular_function protein C-terminus binding poly(A) RNA binding DBD domain binding RNA metabolism protein
          Process(es)
          negative regulation of receptor internalization regulation of translation RNA metabolic process cytoplasmic mRNA processing body assembly stress granule assembly RNA transport biological_process cerebellar Purkinje cell differentiation negative regulation of multicellular organism growth neuron projection morphogenesis homeostasis of number of cells neuromuscular process regulation of cytoplasmic mRNA processing body assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-d4j86:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline