Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • BAFF (BLyS) Antibodies

          Invitrogen

          BAFF Polyclonal Antibody, PeproTech®

          1 Reference
          View all (38) BAFF (BLyS) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BAFF Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          BAFF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          BAFF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BAFF Antibody (500-P163G-50UG) in WB

          Western Blot: To detect Human BAFF by Western Blot analysis BAFF Polyclonal Antibody (Product # 500-P163G-1MG) can be used at a concentration of 0.1- 0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human BAFF is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BAFF Antibody in Western Blot (WB)
          BAFF Antibody in Western Blot (WB)
          BAFF Antibody in ELISA (ELISA)
          BAFF Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Product Details

          500-P163G-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.5-2.0 µg/mL
          -

          Immunostaining (IS)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Goat

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human BAFF
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2929577

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: AVQGPEETVT QDCLQLIADS ETPTIQKGSY TFVPWLLSFK RGSALEEKEN KILVKETGYF FIYGQVLYTD KTYAMGHLIQ RKKVHVFGDE LSLVTLFRCI QNMPETLPNN SCYSAGIAKL EEGDELQLAI PRENAQISLD GDVTFFGALK LL.

          Preparation: Produced from sera of goats immunized with highly pure Recombinant Human BAFF. Anti-Human BAFF-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human BAFF matrix.

          Sandwich ELISA: To detect Human BAFF by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human BAFF (500-P163GBt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human BAFF.

          Western Blot: To detect Human BAFF by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1- 0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human BAFF is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          Target Information

          BAFF is a membrane bound cytokine expressed by B cell lineage cells. The soluble form of the cytokine binds to the receptors TNFRSF13B/TACI, TNFRSF17/BCMA, and TNFRSF13C/BAFFR. BAFF is a potent B cell activator, and important for the proliferation and differentiation of B cells. BAFF is also expressed by T lymphocytes and has been shown to promote T cell activation and survival. Isoforms representing alternatively spliced, and glycosylated variants have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ApoL related ligand TALL-1; B lymphocyte stimulator; B-cell activating factor; B-cell-activating factor; B-lymphocyte stimulator; BAFF; BLyS; CD257; delta BAFF; Delta4 BAFF; Dendritic cell-derived TNF-like molecule; epididymis secretory sperm binding protein; TALL-1; TNF and ApoL-related leukocyte expressed ligand 1; TNF homolog that activates apoptosis; TNF ligand superfamily member; TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 1; TNF-like cytokine; TNFSF13B; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 20; tumor necrosis factor ligand 7A; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 13B; tumor necrosis factor superfamily member 13b; tumor necrosis factor-like protein ZTNF4

          View more View less

          Gene Aliases: BAFF; BLYS; CD257; DTL; TALL-1; TALL1; THANK; TNFSF13B; TNFSF20; TNLG7A; UNQ401/PRO738; ZTNF4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y275

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10673

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding
          Process(es)
          B cell homeostasis lymphocyte homeostasis transitional one stage B cell differentiation immune system process germinal center formation positive regulation of germinal center formation immune response cell communication signal transduction signaling B cell differentiation positive regulation of B cell proliferation T cell costimulation B cell costimulation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway T cell proliferation B cell proliferation positive regulation of T cell proliferation skin development regulation of immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-d4j86:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline