Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • BDNF Antibodies

          Proteintech

          BDNF Polyclonal Antibody

          80 References
          View all (49) BDNF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BDNF Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          BDNF Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          BDNF Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BDNF Antibody (25699-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed PC-12 cells using BDNF antibody (25699-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BDNF Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          BDNF Antibody in Western Blot (WB)
          BDNF Polyclonal Antibody

          Product Details

          25699-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 40 publications 40 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200-1:800
          View 40 publications 40 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          BDNF fusion protein Ag22489
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.7 mg/mL

          Amount

          105 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SDPARRGELS VCDSISEWVT AADKKTAVDM SGGTVTVLEK VPVSKGQLKQ

          Target Information

          BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) is a member of the neurotrophin family. BDNF is synthesized as pre-proBDNF, followed by cleavage to proBDNF. Although further processing generates the mature, 14 kDa protein, pro-BDNF is biologically active and is secreted in synaptic vesicles along with the mature form. BDNF is widely expressed in the central nervous system and acts in an autocrine and paracrine manner on several classes of neurons. Signaling occurs mainly through the tyrosine kinase receptor TrkB, although binding to the lower-affinity receptor, p75-NTR, has also been demonstrated. BDNF promotes neuronal survival and differentiation and has been shown to play a critical role in memory formation and synaptic regulation. BDNF is induced by cortical neurons, and is necessary for survival of striatal neurons in the brain. Expression of BDNF is reduced in both Alzheimer's and Huntington disease patients, and may also play a role in the regulation of stress response and in the biology of mood disorders.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Abrineurin; anorexia BDNF; BDNF; brain derived neurothrophic factor; brain derived neurotrophic factor; Brain-derived neurotrophic factor; growth factor; BDNF; H-BDNF; hBDNF1; hBDNF2A; hBDNF2B; hBDNF2C; hBDNF3; hBDNF4; hBDNF5; hBDNF6A; hBDNF6B; hBDNF7; neurotrophic factor; Neurotrophic factor BDNF precursor form; neurotrophin; proBDNF; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ANON2; BDNF; BULN2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P23560, (Rat) Q53YL8, (Mouse) P21237

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 627, (Rat) 24225, (Mouse) 12064

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding nerve growth factor receptor binding protein binding growth factor activity neurotrophin TRKB receptor binding neurotrophic factor
          Process(es)
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway nervous system development axon guidance synapse assembly negative regulation of myotube differentiation positive regulation of neuron projection development nerve development brain-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway positive regulation of brain-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway nerve growth factor signaling pathway negative regulation of neuron apoptotic process collateral sprouting positive regulation of collateral sprouting neuron projection morphogenesis modulation of synaptic transmission positive regulation of synapse assembly regulation of protein localization to cell surface negative regulation of apoptotic signaling pathway ureteric bud development behavioral fear response response to hypoxia chronic inflammatory response mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone gamma-aminobutyric acid signaling pathway negative regulation of neuroblast proliferation axon target recognition learning or memory learning circadian rhythm feeding behavior neuron recognition response to light stimulus response to light intensity response to hormone response to auditory stimulus glutamate secretion response to fluoxetine response to activity dendrite development regulation of metabolic process neuron differentiation regulation of axon extension response to nutrient levels response to food negative regulation of synaptic transmission, GABAergic positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation response to vitamin A response to tumor necrosis factor response to potassium ion mechanoreceptor differentiation response to drug fear response negative regulation of apoptotic process regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron differentiation negative regulation of striated muscle tissue development regulation of retinal cell programmed cell death regulation of synaptic plasticity regulation of long-term neuronal synaptic plasticity positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity regulation of short-term neuronal synaptic plasticity axon extension inner ear development cognition positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity response to electrical stimulus response to hyperoxia excitatory postsynaptic potential inhibitory postsynaptic potential negative regulation of cell death taste bud development cellular response to tumor necrosis factor cellular response to norepinephrine stimulus response to anesthetic dendrite extension negative regulation of neuron death response to L-glutamate response to nerve growth factor cellular response to nerve growth factor stimulus neuron projection extension positive regulation of glucocorticoid receptor signaling pathway cell-cell signaling cellular response to acid chemical
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline