Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • BHMT Antibodies

          Proteintech

          BHMT Polyclonal Antibody

          31 References
          View all (18) BHMT antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BHMT Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (16)
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BHMT Antibody (15965-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human placenta using 15965-1-AP (BHMT antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BHMT Antibody in Western Blot (WB)
          BHMT Antibody in Western Blot (WB)
          BHMT Antibody in Western Blot (WB)
          BHMT Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          BHMT Polyclonal Antibody

          Product Details

          15965-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 30 publications 30 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Chicken, Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          BHMT Fusion Protein Ag8738 (1-406 aa encoded by BC012616)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.33 mg/mL

          Amount

          49.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MPPVGGKKA KKGILERLNA GEIVIGDGGF VFALEKRGYV KAGPWTPEAA VEHPEAVRQL HREFLRAGSN VMQTFTFYAS EDKLENRGNY VLEKISGQEV NEAACDIARQ VADEGDALVA GGVSQTPSYL SCKSETEVKK VFLQQLEVFM KKNVDFLIAE YFEHVEEAVW AVETLIASGK PVAATMCIGP EGDLHGVPPG ECAVRLVKAG ASIIGVNCHF DPTISLKTVK LMKEGLEAAR LKAHLMSQPL AYHTPDCNKQ GFIDLPEFPF GLEPRVATRW DIQKYAREAY NLGVRYIGGC CGFEPYHIRA IAEELAPERG FLPPASEKHG SWGSGLDMHT KPWVRARARK EYWENLRIAS GRPYNPSMSK PDGWGVTKGT AELMQQKEAT TEQQLKELFE KQKFKSQ (1-406 aa encoded by BC012616)

          Target Information

          This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the conversion of betaine and homocysteine to dimethylglycine and methionine, respectively. Defects in this gene could lead to hyperhomocyst(e)inemia, but such a defect has not yet been observed.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Betaine--homocysteine S-methyltransferase 1; epididymis secretory sperm binding protein Li 61p; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BHMT; BHMT1; HEL-S-61p

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q93088, (Mouse) O35490

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 635, (Mouse) 12116

          View more View less

          Function(s)
          methyltransferase activity S-methyltransferase activity zinc ion binding transferase activity metal ion binding betaine-homocysteine S-methyltransferase activity S-adenosylmethionine-homocysteine S-methyltransferase activity protein complex binding methyltransferase
          Process(es)
          protein methylation cellular modified amino acid metabolic process amino-acid betaine metabolic process amino-acid betaine catabolic process methionine biosynthetic process methylation S-adenosylmethionine metabolic process regulation of homocysteine metabolic process 'de novo' L-methionine biosynthetic process L-methionine salvage S-methylmethionine cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5btrv:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline