  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Apolipoprotein A4 Antibodies
          Proteintech
          APOA4 Monoclonal Antibody (3A9A8), Biotin
          View all (45) Apolipoprotein A4 antibodies
          Tech Support
          Cite APOA4 Monoclonal Antibody (3A9A8), Biotin
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          APOA4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          APOA4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          APOA4 Antibody (BIOTIN-66252) in IHC (P)
          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse small intestine tissue slide using Biotin-66252 (APOA4 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          APOA4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          APOA4 Monoclonal Antibody (3A9A8), Biotin
          Product Details
          BIOTIN-66252
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3A9A8
          Immunogen
          APOA4 fusion protein Ag12454
          View immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: SADQVATVMW DYFSQLSNNA KEAVEHLQKS ELTQQLNALF QDKLGEVNTY AGDLQKKLVP FATELHERLA KDSEKLKEEI GKELEELRAR LLPHANEVSQ KIGDNLRELQ QRLEPYADQL RTQVNTQAEQ LRRQLTPYAQ RMERVLRENA DSLQASLRPH ADELKAKIDQ NVEELKGRLT PYADEFKVKI DQTVEELRRS LAPYAQDTQE KLNHQLEGLT FQMKKNAEEL KARISASAEE LRQRLAPLAE DVRGNLRGNT EGLQKSLAEL GGHLDQQVEE FRRRVEPYGE NFNKALVQQM EQLRQKLGPH AGDVEGHLSF LEKDLRDKVN SFFSTFKEKE SQDKTLSLPE LEQQQEQQQE QQQEQVQMLA PLES
          Target Information
          Apolipoprotein A4 (also known as ApoA-IV) is a plasma protein that is an O-linked glycoprotein after proteolytic processing. ApoA4 is a major constituent of HDL and it also can be found on the surface of newly synthesized chylomicrons. The physiological function of ApoA4 is not completely identified so far, but evidence from several in vitro studies indicate that this apolipoprotein is involved in several steps of the reverse cholesterol transport pathway, which transports cholesterol from peripheral cells back to the liver.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Apo-AIV; apoA-IV; Apolipoprotein A-IV; apolipoprotein A-IV precursor; Apolipoprotein A4; MGC142154; MGC142156
          View more View less
          Gene Aliases: ADTKD6; Apoa-4; APOA4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06727, (Mouse) P06728
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 337, (Mouse) 11808
          View more View less
          Function(s)
          lipid transporter activity copper ion binding protein binding phospholipid binding lipid binding antioxidant activity phosphatidylcholine binding identical protein binding protein homodimerization activity phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activator activity intermembrane cholesterol transfer activity cholesterol binding cholesterol transporter activity apolipoprotein
          Process(es)
          innate immune response in mucosa lipid transport response to stress response to lipid hydroperoxide leukocyte cell-cell adhesion cholesterol metabolic process positive regulation of triglyceride catabolic process peripheral nervous system axon regeneration lipid catabolic process removal of superoxide radicals regulation of intestinal cholesterol absorption regulation of cholesterol transport cholesterol efflux phospholipid efflux response to triglyceride chylomicron remodeling very-low-density lipoprotein particle remodeling high-density lipoprotein particle remodeling chylomicron assembly negative regulation of plasma lipoprotein particle oxidation response to stilbenoid lipoprotein metabolic process cholesterol homeostasis hydrogen peroxide catabolic process reverse cholesterol transport positive regulation of fatty acid biosynthetic process phosphatidylcholine metabolic process lipid homeostasis acylglycerol homeostasis protein-lipid complex assembly cholesterol biosynthetic process transport positive regulation of cholesterol esterification triglyceride catabolic process neuron projection regeneration high-density lipoprotein particle assembly multicellular organism lipid catabolic process positive regulation of lipoprotein lipase activity triglyceride homeostasis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline