  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FOXO1 Antibodies
          Bioss
          Phospho-FoxO1 (Ser319) Polyclonal Antibody, HRP
          View all (84) FOXO1 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-FoxO1 (Ser319) Polyclonal Antibody, HRP
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Phospho-FoxO1 (Ser319) Polyclonal Antibody, HRP
          Product Details
          BS-20095R-HRP
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:200-1:400
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:100-1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          1:500-1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          KLH conjugated synthetic peptide derived from human Phospho-FoxO1 (Ser319)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          HRP HRP HRP
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 1% BSA
          Contains
          0.03% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C or -80°C if preferred
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          FOXO1 (FKHR, ForKHead Box 01) is a member in a subfamily of the forkhead homeotic gene family of transcription factors. Recent experiments have shown that FOXO1 can act as either a coactivator or a corepressor of nuclear receptor activity that is mediated through the LXXLL motif found in the carboxyl terminal region of the FKHR protein. Association of FOXO1 with PAX3 has been implicated in alveolar rhabdomyosarcoma. Recent studies link the anti-tumor activity of FOXO1, the process of autophagy and myogenic growth and differentiation. FOXO1 is the main target of insulin signaling that regulated the metabolic homeostasis in response to oxidative stress. FOXO1 binds to the insulin response element (IRE) with consensus sequence 5'-TT[G/A]TTTTG-3' and the related Daf-16 family binding element (DBE) with consensus sequence 5'- TT[G/A]TTTAC-3'. FOXO1 is a regulator of redox balance, osteoblast numbers and controls bone mass. Further, FOXO1 orchestrates the endocrine function of the skeleton in regulating glucose metabolism, and suppresses the transcriptional activity of RUNX2, an upstream activator of osteocalcin/BGLAP. In hepatocytes, FOXO1 promotes gluconeogenesis by acting together with PPARGC1A to activate the expression of genes such as IGFBP1, G6PC and PPCK1. FOXO1 is an important regulator of cell death acting downstream of CDK1, PKB/AKT1 and SKT4/MST1.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: forkhead box O1a; forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma); Forkhead box protein O1; Forkhead box protein O1A; Forkhead in rhabdomyosarcoma; forkhead protein 1; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma; FOX01A
          View more View less
          Gene Aliases: Afxh; AI876417; FKH1; FKHR; Fkhr1; FOXO1; FOXO1A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q12778, (Rat) G3V7R4, (Mouse) Q9R1E0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2308, (Rat) 84482, (Mouse) 56458
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding nucleic acid binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding sequence-specific DNA binding protein phosphatase 2A binding promoter-specific chromatin binding transcription factor activity, transcription factor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcription factor binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter blood vessel development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter autophagy apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus insulin receptor signaling pathway cellular response to starvation positive regulation of autophagy cellular response to insulin stimulus negative regulation of stress-activated MAPK cascade cellular response to oxidative stress regulation of gluconeogenesis by regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of cell proliferation glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of gluconeogenesis positive regulation of protein catabolic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to hyperoxia cellular response to nitric oxide negative regulation of canonical Wnt signaling pathway neuronal stem cell population maintenance regulation of nucleic acid-templated transcription regulation of neural precursor cell proliferation regulation of reactive oxygen species metabolic process transcription, DNA-templated anatomical structure morphogenesis cell differentiation temperature homeostasis cellular glucose homeostasis gluconeogenesis regulation of gluconeogenesis protein acetylation gene expression response to insulin positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process fat cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of insulin secretion canonical Wnt signaling pathway regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter cellular response to cold response to fatty acid energy homeostasis negative regulation of cardiac muscle hypertrophy in response to stress
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline