  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EGFR Antibodies
          Bioss
          Phospho-EGFR (Tyr1197) Polyclonal Antibody
          View all (349) EGFR antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-EGFR (Tyr1197) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Phospho-EGFR (Tyr1197) Polyclonal Antibody
          Product Details
          BS-5317R
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:100-1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:200
          -
          ELISA (ELISA)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          KLH conjugated synthetic phosphopeptide derived from human EGFR around the phosphorylation site of Tyr1197.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          0.01M TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 1% BSA
          Contains
          0.02% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          EGFR, epidermal growth factor receptor, is a receptor tyrosine kinases that signals in response to various growth factors. Overexpression has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics. EGFR is encoded by the EGFR gene located on chromosome 7 in humans. EGFR belongs to the HER/ERbB family of proteins that includes three other receptor tyrosine kinases, ERbB2, ERbB3, ERbB4. EGFR is a transmembrane receptor and binding of its cognate ligands such as EGF (Epidermal Growth Factor) and TGF alpha (Transforming Growth Factor alpha) to the extracellular domain leads to EGFR dimerization followed by autophosphorylation of the tyrosine residues in the cytoplasmic domain. Overexpression is observed in tumors of the head and neck, brain, bladder, stomach, breast, lung, endometrium, cervix, vulva, ovary, esophagus, stomach and in squamous cell carcinoma.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2.7.10.1; avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog; avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog; cell growth inhibiting protein 40; cell proliferation-inducing protein 61; contains extracellular domain; EC 2.7.10.1; EGFR vIII; EGFR-related peptide; Epidermal growth factor receptor; Epidermal growth factor receptor formerly avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog (Erbb1); epidermal growth factor receptor tyrosine kinase domain; epidermal growth factor receptor, formerly avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog (Erbb1); erb-b2 receptor tyrosine kinase 1; GIG40; kinase EGFR; membrane protein; Oncogene ERBB; PIG61; Proto-oncogene c-ErbB-1; Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1; unnamed protein product; Urogastrone; waved 2
          View more View less
          Gene Aliases: 9030024J15Rik; AI552599; EGFR; ERBB; ErbB-1; ERBB1; Errb1; ERRP; HER1; mENA; NISBD2; NNCIS; PIG61; wa-2; wa2; Wa5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P00533, (Mouse) Q01279
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1956, (Mouse) 13649, (Rat) 24329
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding virus receptor activity chromatin binding double-stranded DNA binding protein kinase activity MAP kinase kinase kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity transmembrane signaling receptor activity epidermal growth factor-activated receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity enzyme binding kinase binding protein phosphatase binding protein tyrosine kinase activator activity ubiquitin protein ligase binding identical protein binding cadherin binding epidermal growth factor binding actin filament binding ATPase binding glycoprotein binding receptor signaling protein tyrosine kinase activity signal transducer activity receptor binding integrin binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein kinase binding nitric-oxide synthase regulator activity protein heterodimerization activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          MAPK cascade cell morphogenesis ossification embryonic placenta development positive regulation of protein phosphorylation hair follicle development signal transduction cell surface receptor signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway salivary gland morphogenesis learning or memory cell proliferation positive regulation of cell proliferation epidermis development cerebral cortex cell migration neuron differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation ERBB2-EGFR signaling pathway negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway regulation of cell proliferation negative regulation of protein catabolic process positive regulation of phosphorylation negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of DNA repair positive regulation of DNA replication positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter viral entry into host cell positive regulation of fibroblast proliferation digestive tract morphogenesis epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation protein insertion into membrane positive regulation of protein kinase B signaling morphogenesis of an epithelial fold eyelid development in camera-type eye response to UV-A positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to amino acid stimulus cellular response to growth factor stimulus cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to estradiol stimulus positive regulation of protein kinase C signaling positive regulation of canonical Wnt signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of cardiocyte differentiation activation of MAPKK activity translation protein phosphorylation multicellular organism development magnesium ion homeostasis phosphorylation single organismal cell-cell adhesion peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity involved in G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of superoxide anion generation positive regulation of catenin import into nucleus intracellular signal transduction ovulation cycle positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of vasoconstriction positive regulation of vasodilation negative regulation of mitotic cell cycle protein autophosphorylation astrocyte activation positive regulation of smooth muscle cell proliferation neuron projection morphogenesis positive regulation of inflammatory response regulation of nitric-oxide synthase activity response to calcium ion positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic liver development response to osmotic stress response to oxidative stress circadian rhythm response to organic cyclic compound diterpenoid metabolic process signal transduction by protein phosphorylation lung development response to estradiol response to cobalamin response to hydroxyisoflavone response to lipid cellular response to drug hydrogen peroxide metabolic process tongue development cellular response to mechanical stimulus cellular response to dexamethasone stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline