Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • beta-2 Microglobulin Antibodies

          Huabio

          Beta-2 Microglobulin Polyclonal Antibody

          View all (98) beta-2 Microglobulin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Beta-2 Microglobulin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Beta-2 Microglobulin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Beta-2 Microglobulin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Beta-2 Microglobulin Antibody (0808-2) in WB

          Western blot analysis on HL-60 using anti-Beta-2 Microglobulin polyclonal antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Beta-2 Microglobulin Antibody in Western Blot (WB)
          Beta-2 Microglobulin Polyclonal Antibody

          Product Details

          0808-2

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide within human Beta-2 Microglobulin aa 21-70.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA, 40% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Beta-2-microglobulin (B2M) is a 12-14 kDa protein that is a subunit of the major histocompatibility complex (MHC) class I. Human beta 2 Microglobulin associated with HLA Class I antigens are expressed on many types of cells including lymphocytes, thymocytes, monocytes, granulocytes, platelets, endothelial cells, and epithelial cells, but is absent on erythrocytes. Beta-2 microglobulin is also found in free form in the plasma. The amino acid sequence of Beta-2-microglobulin is homologous to the constant regions of immunoglobulin heavy and light chains, with a predominantly beta pleated sheet structure. The protein is ubiquitously expressed in the cytoplasm, and is involved in antigen processing and presentation. Beta-2-microglobulin also plays a role in TCR signaling, and downstream signaling in naive CD8+ cells. Beta 2-microglobulin is encoded by the B2M gene located on chromosome 15. A mutation in the Beta-2-microglobulin gene has been shown to result in hypercatabolic hypoproteinemia. Levels of beta 2 microglobulin can be used to assess renal function in kidney transplant recipients. Beta-2-microglobulin that protein can be used as a prognostic marker for HIV infection.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-F; B2-microglobulin; B2M; Beta 2 microglobin; Beta 2 microglobulin; beta 2-microglobulin; beta chain of MHC class I molecules; beta-2-microglobin; Beta-2-microglobulin; Beta2 microglobulin; HDCMA22P; MHC Class I; microglobulin beta-2; Orla-B2m; similar to Homo sapiens mRNA for beta 2-microglobulin with GenBank Accession Number AB021288; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AMYLD6; B2M; CDABP0092; HDCMA22P; IMD43; MHC1D4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P61769

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 567

          View more View less

          Function(s)
          structural molecule activity protein binding MHC class II protein complex binding peptide antigen binding identical protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          T cell mediated cytotoxicity positive regulation of T cell mediated cytotoxicity response to molecule of bacterial origin immune system process antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I antigen processing and presentation of exogenous protein antigen via MHC class Ib, TAP-dependent peptide antigen assembly with MHC class I protein complex peptide antigen assembly with MHC class II protein complex positive regulation of T cell cytokine production regulation of membrane depolarization iron ion transport cellular iron ion homeostasis immune response sensory perception of smell learning or memory response to metal ion negative regulation of neuron projection development antibacterial humoral response antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II T cell differentiation in thymus transferrin transport regulation of iron ion transport negative regulation of iron ion transport protein refolding innate immune response regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of receptor-mediated endocytosis negative regulation of receptor-mediated endocytosis negative regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of neurogenesis positive regulation of immune response defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium positive regulation of T cell activation protein homotetramerization multicellular organismal iron ion homeostasis antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to lipopolysaccharide cellular response to iron ion cellular response to iron(III) ion cellular response to nicotine amyloid fibril formation positive regulation of cellular senescence negative regulation of forebrain neuron differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline