Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CTCFL Antibodies

          Active Motif

          Boris / CTCFL Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (7) CTCFL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Boris / CTCFL Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Boris / CTCFL Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Boris / CTCFL Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Boris / CTCFL Antibody (39852) in WB

          BORIS / CTCFL antibody (pAb) tested by Western blot. Whole cell extract (10 µg per lane) from HEK293T cells transfected with either vector alone (lanes 1 and 3), with a FLAG-tagged human BORIS expression vector (lanes 2 and 4) or mouse testis nuclear extract (30 µg, lane 5) was probed with either BORIS / CTCFL antibody at 1:2,000 (lanes 1 and 2) or 1:500 (lane 5) or anti-FLAG tag (lanes 3 and 4). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Boris / CTCFL Antibody in Western Blot (WB)
          Boris / CTCFL Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          Boris / CTCFL Polyclonal Antibody

          Product Details

          39852

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          ChIP assay (ChIP)

          5 µL
          -

          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)

          5 µL
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          This antibody was raised against a peptide within the N-terminal region of human BORIS.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Purification

          Antigen affinity chromatography, Affinity chromatography

          Storage buffer

          70mM tris, pH 8, with 105mM NaCl, 31mM glycine, 0.07mM EDTA, 30% glycerol

          Contains

          0.035% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CTCFL is a paralog of CTCF and appears to be expressed primarily in the cytoplasm of spermatocytes. CTCFL is normally expressed in a mutually exclusive pattern that correlates with resetting of methylation marks during male germ cell differentiation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BORIS like protein; BORIS-like protein; Brother of the regulator of imprinted sites; Cancer/testis antigen 27; CCCTC-binding factor; CT27; CTCF paralog; CTCF T; CTCF-like protein; HMG 1L1; MGC163358; MGC169105; MGC169106; Transcriptional repressor CTCFL; unnamed protein product; Zinc finger protein CTCF-T; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 1; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 10; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 11; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 12; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 13; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 14; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 15; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 16; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 17; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 19; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 2; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 3; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 4; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 5; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 6; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 7; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 8; zinc finger protein; IsoBORIS Protein 9

          View more View less

          Gene Aliases: BORIS; CT27; CTCF-T; CTCFL; dJ579F20.2; HMGB1L1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8NI51

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 140690

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding protein binding zinc ion binding histone binding chromatin insulator sequence binding sequence-specific DNA binding metal ion binding
          Process(es)
          chromatin organization regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of macromolecule biosynthetic process positive regulation of gene expression protein localization to chromosome regulation of gene expression, epigenetic positive regulation of gene expression, epigenetic positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter establishment of protein localization to chromatin genetic imprinting
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline