Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CALM Antibodies

          Invitrogen

          CALM Polyclonal Antibody

          View all (14) CALM antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CALM Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CALM Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          CALM Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CALM Antibody (PA5-20871) in IHC

          Immunofluorescence of PICALM in human brain tissue with CALM Polyclonal Antibody (Product # PA5-20871) at 20 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CALM Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CALM Antibody in Western Blot (WB)
          CALM Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-20871

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          20 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A 15 amino acid peptide from near the amino terminus of human PICALM.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11155022

          Product Specific Information

          A suggested positive control is EL4 cell lysate.

          PA5-20871 can be used with blocking peptide PEP-0985.

          Target Information

          PICALM, also known as the clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia (CALM) protein, co-localizes with clathrin at clathrin-coated areas of the plasma membrane and in the Golgi area, and is thought to be an important component of the coated pit internalization machinery. Fusion proteins involving PICALM have been implicated in acute myeloid and T-cell acute lymphoblastic leukemia. PICALM is also expressed in neurons and is present at the synapse where it facilitates the endocytosis of the synaptic vesicle protein VAMP2. Recent studies have identified variants of PICALM associated with Alzheimer's disease and have suggested this protein may play a role in the endocytosis and recycling of the amyloid protein precursor (APP).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CALM; Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia; Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia protein; clathrin-assembly lymphoid leukemia protein; clathrin-assembly lymphoid myeloid leukemia protein; Phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein; rCALM; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CALM; CLTH; fit-1; Fit1; LAP; mKIAA4114; PAP180; PICALM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13492, (Mouse) Q7M6Y3, (Rat) O55012

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8301, (Mouse) 233489, (Rat) 89816

          View more View less

          Function(s)
          SNARE binding beta-amyloid binding protein binding phospholipid binding 1-phosphatidylinositol binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding clathrin binding small GTPase binding clathrin heavy chain binding cadherin binding tau protein binding low-density lipoprotein particle receptor binding SH3 domain binding clathrin adaptor activity identical protein binding vesicle coat protein
          Process(es)
          cellular iron ion homeostasis endocytosis receptor-mediated endocytosis membrane budding axonogenesis learning or memory negative regulation of gene expression synaptic vesicle maturation vesicle-mediated transport endosomal transport hemopoiesis regulation of endocytosis receptor internalization regulation of protein localization cargo loading into vesicle positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of Ras protein signal transduction regulation of receptor-mediated endocytosis negative regulation of receptor-mediated endocytosis clathrin coat assembly dendrite morphogenesis multicellular organismal iron ion homeostasis protein-containing complex assembly clathrin-mediated endocytosis regulation of vesicle size membrane bending amyloid-beta clearance by transcytosis regulation of beta-amyloid formation positive regulation of beta-amyloid formation regulation of amyloid precursor protein catabolic process positive regulation of amyloid precursor protein catabolic process negative regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of protein localization to cell surface multicellular organism development cell proliferation regulation of protein transport iron ion homeostasis iron ion import into cell positive regulation of neuron death regulation of aspartic-type endopeptidase activity involved in amyloid precursor protein catabolic process positive regulation of aspartic-type endopeptidase activity involved in amyloid precursor protein catabolic process negative regulation of metalloendopeptidase activity involved in amyloid precursor protein catabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline