Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CCR2 (CD192) Antibodies

          Invitrogen

          CCR2 Polyclonal Antibody, DyLight™ 488

          View all (33) CCR2 (CD192) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CCR2 Polyclonal Antibody, DyLight™ 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CCR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CCR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CCR2 Antibody (PA5-23046) in Flow

          Flow cytometry analysis of CCR2 in THP-1 cells. Samples were incubated with CCR2 polyclonal antibody (Product # PA5-23046) using a dilution of 2.5 µg/mL for 30 minutes at room temperature. An intracellular stain was performed with primary antibody (blue) and a matched isotype control (orange). Cells were fixed with 4% PFA and then permeabilized with 0.1% saponin. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CCR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CCR2 Polyclonal Antibody, DyLight™ 488

          Product Details

          PA5-23046

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide made to an N-terminal portion of the mouse CCR2 protein (within residues 20-100).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          DyLight™ 488 DyLight™ 488 DyLight™ 488

          Excitation/Emission Max

          492/519 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.87 mg/mL

          Amount

          87 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          50mM sodium borate

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11151849

          Target Information

          CCR2, a chemokine receptor, is a regulator of monocyte/macrophage traffickings and is upregulated in response to inflammation. Resistance to HIV-1 infection or delayed progression to AIDS may be linked to CCR2 polymorphisms. The ligand for CCR2 is monocyte chemoattractant protein (MCP-1), a chemokine produced by endothelial cells, smooth muscle cells, and macrophages. Activation of monocytes by MCP-1 may mediate the monocytic infiltration of tissues in atherosclerosis and other inflammatory disorders including rheumatoid arthritis, alveolitis, and tumor infiltration. Two isoforms are produced by alternative splicing. CCR2 has been reported to be expressed in a wide variety of tissues, including blood, brain, heart, kidney, liver, lung, ovary, pancreas, spinal cord, spleen, thymus, and vessel. Increased expression of CCR2 has been documented in CD3+ lymphocytes in rheumatoid arthritis. ESTs have been isolated from liver/spleen and prostate libraries.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-C chemokine receptor type 2; C-C CHEMOKINE RECEPTOR TYPE 2 (C-C CKR-2) (CC-CKR-2) (CCR-2) (CCR2) (JE/FIC RECEPTOR) (MCP-1 RECEPTOR); C-C CKR-2; Cc-ckr2; CCR-2; CD192; CD192 antigen; chemoattractant protein-1 receptor; chemokine (C-C motif) receptor 2; chemokine (C-C) receptor 2; hCG_14621; JE/FIC receptor; MCP-1 receptor; MCP-1-R; Mcp1 receptor; Mcp1r; MIP-1 alphaR; Monocyte chemoattractant protein 1 receptor; monocyte chemotactic protein 1 receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CC-CKR-2; CCR-2; CCR2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; mJe-r; PCLUD

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P41597, (Mouse) P51683

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 729230, (Mouse) 12772

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding C-C chemokine receptor activity cytokine binding C-C chemokine binding CCR2 chemokine receptor binding chemokine (C-C motif) ligand 2 binding chemokine (C-C motif) ligand 12 binding chemokine (C-C motif) ligand 7 binding identical protein binding signal transducer activity
          Process(es)
          blood vessel remodeling dendritic cell chemotaxis monocyte chemotaxis regulation of T cell cytokine production positive regulation of T-helper 1 type immune response negative regulation of type 2 immune response cellular calcium ion homeostasis chemotaxis inflammatory response immune response humoral immune response cellular defense response signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway negative regulation of adenylate cyclase activity positive regulation of cytosolic calcium ion concentration JAK-STAT cascade response to wounding regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of T cell chemotaxis negative regulation of angiogenesis cytokine-mediated signaling pathway sensory perception of pain calcium-mediated signaling cellular homeostasis hemopoiesis positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of tumor necrosis factor production monocyte extravasation T-helper 17 cell chemotaxis negative regulation of eosinophil degranulation regulation of T cell differentiation positive regulation of alpha-beta T cell proliferation homeostasis of number of cells within a tissue regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of T cell activation positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic cell chemotaxis leukocyte adhesion to vascular endothelial cell chemokine-mediated signaling pathway cellular response to cytokine stimulus regulation of mononuclear cell migration positive regulation of monocyte chemotaxis positive regulation of immune complex clearance by monocytes and macrophages inflammatory response to wounding neutrophil clearance positive regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of glutamate receptor signaling pathway positive regulation of leukocyte tethering or rolling macrophage migration regulation of macrophage migration regulation of T cell migration positive regulation of thymocyte migration positive regulation of monocyte extravasation positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell extravasation positive regulation of astrocyte chemotaxis positive regulation of hematopoietic stem cell migration angiogenesis wound healing involved in inflammatory response regulation of cell migration positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process apoptotic cell clearance positive regulation of T-helper 1 cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline