Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD10 Antibodies

          Fabgennix

          CD10 Polyclonal Antibody

          View all (147) CD10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD10 Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD10 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD10 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD10 Antibody (NEPR-151AP) in IHC

          A) WB of NEPR-151AP with SKnSH cells. 1:500 antibody dilution in DiluObuffer. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD10 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          NEPR-151AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:50-1:250
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:250
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50-1:250
          -

          Immunomicroscopy (IM)

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Multi-epitope synthetic peptides were used: a mixture of synthetic peptides used for NEPR-101AP, NEPR-112AP, NEPR-121AP, NEPR-131AP, NEPR-141AP.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.5 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 7.4-7.8, with 30% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CD10, also known as the Common Acute Lymphocytic Leukemia Antigen (CALLA) and neutral endopeptidase (NEP), is a Zn2+-dependent metallo-peptidase with neutral metalloendopeptidase activity. It is a 100 kDa type II transmembrane glycoprotein encoded by a gene that exists in a single copy of greater than 45 kb. The 5' untranslated region of the CD10 gene is alternatively spliced, resulting in four separate mRNA transcripts, although the coding region remains unaffected by alternative splicing. CD10 is involved in the regulation of chemotactic and inflammatory processes involving neutrophils and plays a role in stromal cell-dependent B lymphopoiesis. It is expressed on immature B cells in adult bone marrow, mature B cells in germinal centers, and cells from patients with chronic myelocytic leukemia (CML). Additionally, CD10 is present on the cells of lymphoblastic, Burkitt's, and follicular germinal center lymphomas. Beyond the hematopoietic compartment, CD10 is highly expressed on the brush border of enterocytes and renal tubules and glomeruli, as well as on breast myoepithelial cells, bile canaliculi, and fibroblasts. CD10 cleaves peptides at the amino side of hydrophobic residues, inactivating several biologically active peptides, including endothelin, glucagon, gastrin, neurotensin, bradykinin, enkephalins, substance P, oxytocin, and others. Diseases associated with CD10 dysfunction include spinocerebellar ataxia 43 and Charcot-Marie Tooth Disease, highlighting its significance in both normal physiological processes and disease states.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: atriopeptidase; common acute lymphoblastic leukemia antigen; common acute lymphoblastic leukemia antigen precursor; common acute lymphocytic leukemia antigen; enkephalinase; enkephalinase precursor (EC 3.4.24.11); membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, CD10); membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase/enkephalinase); NEP-390; NEP-411; neprilysin-390; neprilysin-411; neutral endopeptidase 24.11; skin fibroblast elastase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6030454K05Rik; CALLA; CD10; CMT2T; NEP; SCA43; SFE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08473, (Rat) P07861, (Mouse) Q61391

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4311, (Rat) 24590, (Mouse) 17380

          View more View less

          Function(s)
          phosphatidylserine binding endopeptidase activity metallocarboxypeptidase activity metalloendopeptidase activity protein binding peptidase activity metallopeptidase activity exopeptidase activity zinc ion binding peptide binding protein homodimerization activity oligopeptidase activity cardiolipin binding
          Process(es)
          kidney development placenta development angiotensin maturation proteolysis peptide metabolic process learning or memory substance P catabolic process bradykinin catabolic process protein processing sensory perception of pain protein catabolic process lung development hormone catabolic process response to estrogen creatinine metabolic process beta-amyloid metabolic process positive regulation of neurogenesis neuropeptide processing cellular response to cytokine stimulus cellular response to UV-A cellular response to UV-B replicative senescence beta-amyloid clearance amyloid-beta clearance by cellular catabolic process positive regulation of long-term synaptic potentiation memory amygdala development hippocampus development multicellular organism growth
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-9j2pg:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0