Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SSEA1 (CD15) Antibodies

          NeoBiotechnologies

          CD15/FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker) Polyclonal Antibody

          View all (82) SSEA1 (CD15) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD15/FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD15/FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD15/FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD15/FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker) Antibody (2526-RBP9-P1) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Hodgkins Lymphoma stained with CD15 Rabbit Polyclonal Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD15/FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD15/FUT4 (Reed-Sternberg Cell Marker) Polyclonal Antibody

          Product Details

          2526-RBP9-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          5-10 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-4 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          2-4 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Purified human neutrophils
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CD15 (Lewis X, Le(x); stage specific embryonic antigen-1, SSEA-1) is a trisacharide determinant (3-fucosyl-N-acetyllactosamine) expressed on several glycolipids, glycoproteins and proteoglycans of various cell types, e.g. granulocytes, mast cells, monocytes, macrophages, cells of gastric mucosa, nervous system or various tumour cells. There are several variants of Lewis x, such as sialyl-Lewis x or sulphated Lewis x. Cells with high surface expression of Le(x) antigen exhibit strong self-aggregation, based on calcium-dependent Le(x)-Le(x) interaction. This process is involved for example in embryo compaction or in autoaggregation of teratocarcinoma cells. Sialyl-Le(x) and its isomer sialyl-Le(a) are ligands of selectins. CD15 expression has been extensively used to confirm diagnosis of Hodgkin's disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3-fucosyl-N-acetyl-lactosamine epitope; 4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid specific; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific; alpha 1,3-fucosyltransferase; alpha 1,3-fucosyltransferase Fuc-T (similar to mouse Fut4); alpha 13-fucosyltransferase Fuc-T (similar to mouse Fut4); Alpha-(1,3)-fucosyltransferase 4; ELAM ligand fucosyltransferase; ELAM-1 ligand fucosyltransferase; Fuc-TIV; Fucosyltransferase 4; Fucosyltransferase IV; fucT-IV; FUTIV; Galactoside 3-L-fucosyltransferase; Lewis X; SSEA-1; stage-specific embryonic antigen 1

          View more View less

          Gene Aliases: AI451562; CD15; ELFT; FAL; FCT3A; FUC-TIV; Fuct; FucT-IV; FUT4; FUTIV; LeX; SSEA-1; Ssea1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22083, (Mouse) Q11127

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2526, (Rat) 60670, (Mouse) 14345

          View more View less

          Function(s)
          fucosyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups 4-galactosyl-N-acetylglucosaminide 3-alpha-L-fucosyltransferase activity alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity alpha-1,6-mannosyltransferase activity alpha-1,2-mannosyltransferase activity mannosyltransferase activity alpha-1,3-mannosyltransferase activity alpha-1,3-galactosyltransferase activity UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase activity glycolipid mannosyltransferase activity oligosaccharyl transferase activity dolichyl-phosphate-glucose-glycolipid alpha-glucosyltransferase activity acetylglucosaminyltransferase activity acetylgalactosaminyltransferase activity galactosyltransferase activity O antigen polymerase activity lipopolysaccharide-1,6-galactosyltransferase activity cellulose synthase activity 9-phenanthrol UDP-glucuronosyltransferase activity 1-phenanthrol glycosyltransferase activity 9-phenanthrol glycosyltransferase activity 1,2-dihydroxy-phenanthrene glycosyltransferase activity phenanthrol glycosyltransferase activity beta-1,4-mannosyltransferase activity alpha-1,2-galactosyltransferase activity dolichyl pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity lipopolysaccharide-1,5-galactosyltransferase activity dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity inositol phosphoceramide synthase activity glucosyltransferase activity alpha-(1->6)-fucosyltransferase activity indole-3-butyrate beta-glucosyltransferase activity salicylic acid glucosyltransferase (ester-forming) activity salicylic acid glucosyltransferase (glucoside-forming) activity benzoic acid glucosyltransferase activity chondroitin hydrolase activity dolichyl-pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,6-mannosyltransferase activity cytokinin 9-beta-glucosyltransferase activity glycosyltransferase
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process protein glycosylation protein N-linked glycosylation protein O-linked glycosylation sphingolipid metabolic process glycosphingolipid biosynthetic process inflammatory response oligosaccharide metabolic process oligosaccharide biosynthetic process fucosylation L-fucose catabolic process lymphocyte migration into lymph node Lewis x epitope biosynthetic process positive regulation of neutrophil migration regulation of leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of leukocyte tethering or rolling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline