Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD2 Antibodies

          Exalpha

          CD2 Monoclonal Antibody (T6.3), APC

          View all (147) CD2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD2 Monoclonal Antibody (T6.3), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          CD2 Monoclonal Antibody (T6.3), APC

          Product Details

          AP02-100TESTS

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL/1x10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          T6.3

          Immunogen

          T Lymphocytes activated by mixed lymphocyte culture
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Flow Cytometry PBMC: Add 10 µL of MAB/10^6 PBMC in 100 µL PBS. Mix gently and incubate for 15 minutes at 2 to 8C. Wash twice with PBS and analyze or fix with 0.5% v/v of paraformaldehyde in PBS and analyze.

          Flow Cytometry Whole Blood: Add10 µL of MAB/100 µL of whole blood. Mix gently and incubate for 15 minutes at room temperature 20C. Lyse the whole blood. Wash once with PBS and analyze or fix with 0.5% v/v of paraformaldehyde in PBS and analyze. See instrument manufacturer instructions for Lysed Whole Blood and Immunofluorescence analysis with a flow cytometer or microscope. ALLOPHYCOCYANIN: (APC) conjugates are analyzed in multi-color flow cytometry with instruments equipped with a second laser and proper filters. Laser excitation is at 633 nm with a Helium Neon (HeNe) laser or a 600-640 nm (633 nm) range for a Dye laser. Peak fluorescence emission is at 660 nm.

          Target Information

          CD2 (LFA-2) is a monomeric surface antigen (MW range 45-58 kDa) of the human T-lymphocyte lineage that is expressed on all peripheral blood T cells. CD2 is one of the earliest T-cell markers, being present on more than 95% of thymocytes and it is also found on some natural killer cells, but not on B lymphocytes. Monoclonal antibodies directed against CD2 inhibit the formation of rosettes with sheep erythrocytes, indicating that CD2 is the erythrocyte receptor or is closely associated with it. The interaction between CD2 and CD58 stabilizes adhesion between T cells and antigen presenting or target cells. Relatively low affinity of CD2 to CD58 (as measured in solution) is compensated within the two-dimensional cell-cell interface to provide tight adhesion. Moreover, T cell activation induces increased CD2 expression and its lateral mobility, making easier contact between CD2 and CD58. Subsequently, T cell activation causes fixation of CD58-CD2 at sites of cell-cell contact, thereby strengthening intercellular adhesion. CD2 deficiency reduces intestinal inflammation and helps to control infection. Diseases associated with CD2 dysfunction include penis squamous cell carcinoma and immune deficiency due to the absence of the thymus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD2; CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor; CD2 surface antigen; Erythrocyte receptor; FLJ46032; LFA-2; LFA-3 receptor; lymphocyte-function antigen-2; Rosette receptor; surface antigen CD2 precursor; T-cell surface antigen CD2; T-cell surface antigen CD2 precursor; T-cell surface antigen T11/Leu-5; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD2; LFA-2; SRBC; T11

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06729

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 914

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding protein binding protein kinase binding receptor tyrosine kinase binding signaling receptor activity identical protein binding
          Process(es)
          membrane raft polarization apoptotic process immune response cell adhesion cell surface receptor signaling pathway natural killer cell activation positive regulation of myeloid dendritic cell activation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion T cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity regulation of T cell differentiation cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline