Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • RANK (CD265) Antibodies

          Invitrogen

          CD265 (RANK) Monoclonal Antibody (R12-31), eBioscience™

          5 Published Figures
          4 References
          View all (48) RANK (CD265) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD265 (RANK) Monoclonal Antibody (R12-31), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (5)
          CD265 (RANK) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD265 (RANK) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD265 (RANK) Antibody (14-6612-85) in WB

          International journal of molecular medicine 2016 - Figure 1 Effect of interleukin-21 (IL-21) on the expression of IL-21 receptor (IL-21R) and receptor activator of nuclear factor-kappaB (RANK) in RAW264.7 cells. RAW264.7 cells were cultured with various concentrations of IL-21 (0, 1, 10, 20 and 40 ng/ml) for 48 h. (A and C) The mRNA expression of RANK and IL-21R was determined by RT-PCR. (B and D) The protein expression of RANK and IL-21R was determined by ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD265 (RANK) Antibody in Western Blot (WB)
          CD265 (RANK) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD265 (RANK) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD265 (RANK) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD265 (RANK) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          14-6612-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          R12-31

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_468180

          Product Specific Information

          Description: The R12-31 monoclonal antibody reacts with mouse RANK (Receptor activator of NF-kappaB), a recently cloned member of the TNFR superfamily with no significant homology to other members of this family. RANK ligand (RANKL/TRANCE/ OPGL) binds to RANK on dendritic cells, upregulates the expression of anti-apoptotic protein BcL-XL suggesting a role in dendritic cell survival. The cytoplasmic domain of RANK interacts with TRAF2, TRAF5 and TRAF6. Overexpression of RANK activates NF-kappaB and c-Jun-terminal kinase (JNK) pathways. Recent studies have shown that RANK interaction with TRAF6 activates NF-kappaB, whereas JNK activation is mediated through binding of RANK to TRAF2.

          Applications Reported: The R12-31 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The R12-31 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse RANK transfected cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          RANK is a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family. The full length mouse RANK cDNA encodes a type I transmembrane protein with an extracellular and a cytoplasmic domain. The extracellular domain contains two potential N-linked glycosylation sites. RANK shares significant amino acid homology with other members of the TNFR family in its extracellular four cysteine-rich repeats. Human and murine RANK share 81% amino acid identity in their extracellular domains.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD265; ODFR; Osteoclast differentiation factor receptor; receptor activator of NF-kappaB; Receptor activator of NF-KB; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A

          View more View less

          Gene Aliases: Ly109; mRANK; ODFR; OFE; Rank; Tnfrsf11a; TRANCE-R

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O35305

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 21934

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity tumor necrosis factor-activated receptor activity protein binding cytokine binding metal ion binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          ossification adaptive immune response multicellular organism development programmed cell death osteoclast differentiation response to lipopolysaccharide tumor necrosis factor-mediated signaling pathway response to cytokine response to tumor necrosis factor positive regulation of JUN kinase activity lymph node development positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity circadian temperature homeostasis mammary gland alveolus development response to interleukin-1 positive regulation of fever generation by positive regulation of prostaglandin secretion TNFSF11-mediated signaling pathway positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade via TNFSF11-mediated signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline