Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD3 Antibodies

          Proteintech

          CD3 Polyclonal Antibody

          75 References
          View all (2,638) CD3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD3 Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (18)
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD3 Antibody (17617-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human angioimmunoblastic T-cell lymphoma using 17617-1-AP (CD3 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          CD3 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Western Blot (WB)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD3 Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          CD3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          17617-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:8,000
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 43 publications 43 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 19 publications 19 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/1x10^6 cells
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Pig

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CD3 Fusion Protein Ag11797 (1-207 aa encoded by BC049847)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.23 mg/mL

          Amount

          34.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This anti-CD3 is a polyclonal antibody directed against the epsilon chain of human CD3 molecule.

          Immunogen sequence: MQSGTHWRV LGLCLLSVGV WGQDGNEEMG GITQTPYKVS ISGTTVILTC PQYPGSEILW QHNDKNIGGD EDDKNIGSDE DHLSLKEFSE LEQSGYYVCY PRGSKPEDAN FYLYLRARVC ENCMEMDVMS VATIVIVDIC ITGGLLLLVY YWSKNRKAKA KPVTRGAGAG GRQRGQNKER PPPVPNPDYE PIRKGQRDLY SGLNQRRI (1-207 aa encoded by BC049847)

          Target Information

          The CD3 complex, composed of gamma, delta, epsilon, and zeta subunits, is essential for the assembly, trafficking, and surface expression of the T cell receptor (TCR) complex. These subunits are structurally related members of the immunoglobulin superfamily and are encoded by closely linked genes on human chromosome 11. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells, but not on B or NK cells. The CD3 subunits play a crucial role in transducing antigen-recognition signals into the cytoplasm of T cells. The cytoplasmic tails of CD3 subunits contain a double tyrosine-based motif that associates with cytoplasmic signal transduction molecules, mediating T cell activation through the TCR. Crosslinking of the TCR initiates intracellular biochemical pathways that result in cellular activation, proliferation, and potentially growth arrest and cell survival. CD3 is present on 68-82% of normal peripheral blood lymphocytes, 65-85% of thymocytes, and Purkinje cells in the cerebellum. Decreased percentages of T lymphocytes may be observed in some autoimmune diseases. Defects in the CD3 gene are associated with CD3 immunodeficiency, highlighting its importance in immune function and regulation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD247; CD247 antigen; CD247 antigen, zeta subunit; CD3 antigen delta chain; CD3 antigen delta polypeptide; CD3 antigen gamma chain; CD3 antigen, delta polypeptide; CD3 antigen, delta subunit; CD3 antigen, epsilon polypeptide; CD3 antigen, gamma polypeptide; CD3 antigen, zeta polypeptide; CD3 delta; CD3 epsilon subunit; CD3 gamma-chain; CD3 molecule delta polypeptide; CD3 molecule, delta; CD3 molecule, epsilon polypeptide; CD3 molecule, gamma polypeptide; CD3 TCR complex; CD3 zeta chain; CD3-epsilon; CD3-zeta/eta; CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex); CD3d molecule; CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex); CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex); CD3e molecule; CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex); CD3g molecule; CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex); CD3Z antigen, zeta polypeptide (TiT3 complex); CD3zeta chain; component of the TCR/CD3 complex; FLJ18683; Leu-4; OKT3, delta chain; T cell antigen receptor complex epsilon subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, zeta subunit of CD3; T-cell receptor CD3, subunit zeta; T-cell receptor T3 delta chain; T-cell receptor T3 eta chain; T-cell receptor T3 gamma chain; T-cell receptor T3 zeta chain; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain; T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain; T3-epsilon protein; T3/TCR complex; TcR CD3 delta-chain; TCR zeta; TCR zeta chain; tissue factor-targeting CAR1 dimer; tissue factor-targeting CAR1 monomer; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4930549J05Rik; A430104F18Rik; CD3; CD3-DELTA; Cd3-eta; CD3-GAMMA; CD3-ZETA; CD3DELTA; CD3epsilon; CD3GAMMA; CD3H; CD3Q; CD3Z; CD3ZETA; Ctg-3; Ctg3; IMD17; IMD18; IMD19; IMD25; T3D; T3E; T3G; T3Z; TCRE; Tcrk; TCRZ; TCRzeta

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20963, (Pig) Q764N2, (Human) P04234, (Pig) Q7YRN2, (Human) P07766, (Pig) Q5PXD3, (Human) P09693, (Mouse) P24161, (Mouse) P04235, (Rat) P19377, (Mouse) P22646, (Mouse) P11942, (Rat) Q64159

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 919, (Pig) 397302, (Pig) 396661, (Human) 915, (Pig) 397455, (Human) 916, (Pig) 494013, (Human) 917, (Rat) 25300, (Mouse) 12503, (Mouse) 12500, (Rat) 25710, (Mouse) 12501, (Rat) 315609, (Mouse) 12502, (Rat) 300678

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding protein binding, bridging MHC class II receptor activity identical protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity protein tyrosine kinase binding transcription coactivator activity SH3 domain binding protein kinase binding receptor signaling complex scaffold activity T cell receptor binding defense/immunity protein immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          adaptive immune response cell surface receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway gamma-delta T cell activation alpha-beta T cell activation T cell receptor signaling pathway protein oligomerization protein-containing complex assembly positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive thymic T cell selection positive regulation of cell-matrix adhesion transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway signal complex assembly G-protein coupled receptor signaling pathway regulation of signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression dendrite development cerebellum development positive regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin positive regulation of T cell proliferation T cell activation regulation of apoptotic process establishment or maintenance of cell polarity protein transport regulation of lymphocyte apoptotic process positive regulation of protein localization to cell surface biological_process positive regulation of T cell anergy response to nutrient T cell costimulation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of MAPK cascade negative thymic T cell selection negative regulation of smoothened signaling pathway positive regulation of alpha-beta T cell proliferation lymphocyte activation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of T cell activation apoptotic signaling pathway T cell differentiation in thymus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-n5jxz:80/100.66.73.31:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod