Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD3 Antibodies

          Invitrogen

          CD3 Monoclonal Antibody (7D6), PE

          7 References
          View all (477) CD3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD3 Monoclonal Antibody (7D6), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD3 Antibody (MHCD0304) in Flow

          Human peripheral blood lymphocytes stained using R-PE of anti-human CD3 monoclonal antibody (clone S4.1). The negative control profiles represent unstained cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MHCD0304

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7D6

          Immunogen

          Human CD3 epsilon

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • APC-Alexa Fluor 750
          • FITC
          • PE-Alexa Fluor 610
          • PE-Alexa Fluor 700
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-Texas Red
          • TRI-COLOR
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS with 4mg/mL BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10376004

          Product Specific Information

          R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.

          Target Information

          The CD3 complex, composed of gamma, delta, epsilon, and zeta subunits, is essential for the assembly, trafficking, and surface expression of the T cell receptor (TCR) complex. These subunits are structurally related members of the immunoglobulin superfamily and are encoded by closely linked genes on human chromosome 11. CD3 is expressed by thymocytes in a developmentally regulated manner and by all mature T cells, but not on B or NK cells. The CD3 subunits play a crucial role in transducing antigen-recognition signals into the cytoplasm of T cells. The cytoplasmic tails of CD3 subunits contain a double tyrosine-based motif that associates with cytoplasmic signal transduction molecules, mediating T cell activation through the TCR. Crosslinking of the TCR initiates intracellular biochemical pathways that result in cellular activation, proliferation, and potentially growth arrest and cell survival. CD3 is present on 68-82% of normal peripheral blood lymphocytes, 65-85% of thymocytes, and Purkinje cells in the cerebellum. Decreased percentages of T lymphocytes may be observed in some autoimmune diseases. Defects in the CD3 gene are associated with CD3 immunodeficiency, highlighting its importance in immune function and regulation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD247; CD247 antigen, zeta subunit; CD3 antigen, delta subunit; CD3 delta; CD3 TCR complex; CD3-epsilon; CD3d; CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex); CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex); CD3e; CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex); CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g; CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex); CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex); CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex); CD3Z antigen, zeta polypeptide (TiT3 complex); CD3zeta chain; component of the TCR/CD3 complex; FLJ18683; Leu-4; OKT3, delta chain; T cell antigen receptor complex epsilon subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3; T-cell antigen receptor complex, zeta subunit of CD3; T-cell receptor T3 delta chain; T-cell receptor T3 gamma chain; T-cell receptor T3 zeta chain; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain; T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain; T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain; T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain; T-cell surface glycoprotein CD3 zeta chain; T3/TCR complex; TCR zeta; TCR zeta chain; tissue factor-targeting CAR1 dimer; tissue factor-targeting CAR1 monomer; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD247; CD3-DELTA; CD3-GAMMA; CD3-ZETA; CD3D; CD3DELTA; CD3E; CD3epsilon; CD3G; CD3GAMMA; CD3H; CD3Q; CD3Z; CD3ZETA; IMD17; IMD18; IMD19; IMD25; T3D; T3E; T3G; T3Z; TCRE; TCRZ

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20963, (Human) P04234, (Human) P07766, (Human) P09693

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 919, (Human) 915, (Human) 916, (Human) 917

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding identical protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity protein tyrosine kinase binding SH3 domain binding protein kinase binding receptor signaling complex scaffold activity T cell receptor binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process cell surface receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway gamma-delta T cell activation alpha-beta T cell activation T cell receptor signaling pathway protein oligomerization protein-containing complex assembly positive regulation of protein localization to cell surface positive thymic T cell selection establishment or maintenance of cell polarity protein transport T cell activation regulation of lymphocyte apoptotic process positive regulation of cell-matrix adhesion positive regulation of T cell anergy T cell anergy transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway signal complex assembly G-protein coupled receptor signaling pathway smoothened signaling pathway regulation of signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression dendrite development calcium-mediated signaling cerebellum development T cell costimulation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade negative thymic T cell selection negative regulation of smoothened signaling pathway lymphocyte activation positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of T cell activation apoptotic signaling pathway positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline