Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD47 Antibodies

          Bioss

          CD47 Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 680

          View all (156) CD47 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD47 Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 680

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          CD47 Polyclonal Antibody, Alexa Fluor™ 680

          Product Details

          BS-21460R-A680

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:300-5,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide derived from human CD47
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 680 Alexa Fluor™ 680

          Excitation/Emission Max

          681/704 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4, with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CD47, known as integrin-associated protein (IAP), is a glycosylated transmembrane glycoprotein with five domains, expressed widely across hematopoietic cells like T and B cells, monocytes, platelets, and erythrocytes, as well as non-hematopoietic cells. It interacts with integrins such as CD51/CD61 and CD41/CD61, and serves as a receptor for thrombospondin, mediating bi-directional signaling that affects neural synaptic activity and macrophage phagocytosis. CD47 acts as a ligand for CD172a (SIRP alpha), an inhibitory receptor on macrophages, preventing phagocytosis of CD47-positive cells. This interaction influences cell migration, B cell adhesion, T cell activation, and neuronal development, particularly in synapse-rich brain and retina regions. It also modulates chondrocyte responses to mechanical signals. T cell expression of CD47 can lead to activation or apoptosis in the presence of thrombospondin. Monoclonal antibody stimulation of CD47 has been shown to induce CD4+CD25- suppressive activity and increase Foxp3 expression. CD47's role in membrane transport, signal transduction, and its broad tissue distribution highlight its significance in various physiological processes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen identified by monoclonal antibody 1D8; Antigenic surface determinant protein OA3; CD47; CD47 antigen; CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer); CD47 glycoprotein; IAP; integrin associated protein; Integrin-associated protein; integrin-associated signal transducer; Leukocyte surface antigen CD47; Protein MER6; Rh-related antigen; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD47; IAP; MER6; OA3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q08722

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 961

          View more View less

          Function(s)
          protein binding fibrinogen binding thrombospondin receptor activity protein binding involved in heterotypic cell-cell adhesion protein binding involved in cell-cell adhesion
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of immune system process apoptotic process inflammatory response cell adhesion integrin-mediated signaling pathway positive regulation of cell proliferation cell migration positive regulation of cell-cell adhesion regulation of interferon-gamma production regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-12 production regulation of interleukin-6 production regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of inflammatory response negative regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis positive regulation of T cell activation positive regulation of stress fiber assembly regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-12 cell-cell adhesion ATP export positive regulation of monocyte extravasation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline