Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD49f (Integrin alpha 6) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          CD49f (Integrin alpha 6) Monoclonal Antibody (eBioGoH3 (GoH3)), eBioscience™

          59 Published Figures
          71 References
          View all (41) CD49f (Integrin alpha 6) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite CD49f (Integrin alpha 6) Monoclonal Antibody (eBioGoH3 (GoH3)), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (59)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 60

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody (14-0495-81) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with 0.25 µg of Rat IgG2a Isotype Control Purified (Product # 14-4321-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Human/Mouse CD49f (Integrin alpha 6) Purified (filled histogram) followed by Anti-Rat IgG PE (Product # 12-4822). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Western Blot, Flow Cytometry (WB, Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49f (Integrin alpha 6) Antibody in Neutralization (Neu)

          Product Details

          14-0495-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 49 publications 49 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -

          Neutralization (Neu)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioGoH3 (GoH3)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_891482

          Product Specific Information

          Description: The eBioGoH3 monoclonal antibody reacts with mouse and human CD49f, also known as integrin alpha 6, very late activation antigen 6 (VLA-6 alpha chain), and platelet gpIc. CD49f is a 120 kD transmembrane protein. CD49f associates with CD29, the integrin beta 1 chain, to form the VLA-6 complex; CD49f also associates with CD104, the integrin beta 4 chain, to form the alpha 6 beta 4 complex. CD49f is expressed primarily on T cells, monocytes, platelets, epithelial and endothelial cells. CD49f expression has also been found on germinal center B cells. The eBioGoH3 antibody is cross-reactive to integrin alpha 6 on human, mouse and bovine cells. This antibody has also been reported to have functional activity in blocking the binding of integrin alpha 6 to laminin.

          Applications Reported: This eBioGoH3 (GoH3) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, and immunohistology staining of frozen tissue sections.

          Applications Tested: This eBioGoH3 (GoH3) antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CDf (Integrin alpha-6, ITGA6) is the integrin alpha chain alpha 6 protein. Integrins are integral cell-surface proteins composed of an alpha chain and a beta chain. A given chain may combine with multiple partners resulting in different integrins. For example, alpha 6 may combine with beta 4 in the integrin referred to as TSP180, or with beta 1 in the integrin VLA-6. Integrins are known to participate in cell adhesion as well as cell-surface mediated signaling. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for CDf. Functionally, integrins are cell surface receptors that interact with the extracellular matrix and mediate intracellular signals that affect cellular shape, mobility, and progression through the cell cycle in response to the extracellular matrix. Integrin receptors are composed of alpha and beta subunits, and form structural and functional linkages between the ECM (extra-cellular matrix) and intracellular cytoskeletal linker proteins. Signaling mediated by Intergrin/ECM interactions are also integrated with cellular responses to growth factor signaling to regulate cellular proliferation, cytoskeletal reorganization and other responses necessary for cellular survival. CDf is predominantly expressed by epithelia, and plays a critical structural role in the hemidesmosome. More than 18 alpha and 8 beta subunits with numerous splice variant isoforms have been identified in mammals. Certain integrins can also bind to soluble ligands or to counter-receptors on adjacent cells, such as the intracellular adhesion molecules (ICAMs), resulting in aggregation of cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline