Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD8 Antibodies

          Invitrogen

          CD8 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (RIV11)

          View all (500) CD8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD8 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (RIV11)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          CD8 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (RIV11)

          Product Details

          MA5-48276

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RIV11

          Immunogen

          This antibody was raised by immunizing mice with human peripheral lymphocytes.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3074718

          Product Specific Information

          Specificity: This antibody recognizes human CD8 which is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). CD8 is a T-cell co-receptor involved in the recognition of MHC class I molecules. It is present on cytotoxic/suppressor T lymphocytes.

          Target Information

          CD8, also known as cluster of differentiation 8, is a type I transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family that plays a crucial role in T cell differentiation, activation, and signal transduction. It is expressed as either a heterodimer (CD8 alpha beta) or a homodimer (CD8 alpha alpha). The CD8 alpha beta form is predominantly found on the majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells, while the CD8 alpha alpha form is expressed on gamma delta TCR T cells, a subset of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs), and dendritic cells. CD8 functions as a co-receptor for major histocompatibility complex class I (MHC-I) molecules, working alongside the T cell receptor (TCR). The CD8 alpha chain is essential for binding to MHC-I. CD8 is also expressed on a subset of T cells, NK cells, monocytes, and dendritic cells as disulfide-linked homodimers of CD8 alpha. Upon ligation of MHC-I/peptide complexes presented by antigen-presenting cells (APCs), CD8 recruits lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck), leading to lymphokine production, increased motility, and activation of cytotoxic T lymphocytes (CTLs). Activated CTLs are vital for clearing pathogens and tumor cells. The differentiation of naive CD8+ T cells into CTLs is strongly enhanced by cytokines such as IL-2, IL-12, and TGF-beta1. Through its interactions with MHC-I and association with protein tyrosine kinase p56lck, CD8 plays a significant role in T cell development and the activation of mature T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD8 antigen, alpha polypeptide (p32); CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8a; CD8a molecule; CD8alpha; CD8b; CD8b molecule; CD8beta; cell surface glycoprotein T8 precursor; fCD8; Leu-2; leu-2a; Leu2 T-lymphocyte antigen; Ly-3 homolog; OKT8 T-cell antigen; T cell co-receptor; T lymphocyte surface glycoprotein (CD8-beta) precursor; T lymphocyte surface glycoprotein beta chain; T-cell antigen Leu2; T-cell differentiation antigen Leu-2/T8; T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain; T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain; T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2; T8 T-cell antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD8; CD8A; CD8alpha; CD8B; CD8B1; CD8beta; IMD116; LEU2; Ly-3; LY3; LYT3; MAL; p32; P37

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01732, (Human) P10966

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 925, (Human) 926

          View more View less

          Function(s)
          protein binding coreceptor activity MHC class I protein complex binding MHC class I protein binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process immune response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway T cell activation regulation of immune response T cell receptor signaling pathway T cell mediated immunity cell surface receptor signaling pathway antigen processing and presentation cytotoxic T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline