Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD86 Antibodies

          Proteintech

          CD86 Polyclonal Antibody

          116 References
          View all (162) CD86 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD86 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          CD86 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD86 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD86 Antibody (13395-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Raji cells using CD86 antibody (Product # 13395-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD86 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD86 Antibody in Western Blot (WB)
          CD86 Antibody in Western Blot (WB)
          CD86 Antibody in Western Blot (WB)
          CD86 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD86 Polyclonal Antibody

          Product Details

          13395-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 37 publications 37 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 18 publications 18 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 51 publications 51 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          View 8 publications 8 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CD86 Fusion Protein Ag4063 (27-247 aa encoded by BC040261)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.19 mg/mL

          Amount

          28.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This antibody detects a band of approximately 70 kDa, consistent with glycosylated form of CD86.

          Immunogen sequence: KIQAYFNET ADLPCQFANS QNQSLSELVV FWQDQENLVL NEVYLGKEKF DSVHSKYMGR TSFDSDSWTL RLHNLQIKDK GLYQCIIHHK KPTGMIRIHQ MNSELSVLAN FSQPEIVPIS NITENVYINL TCSSIHGYPE PKKMSVLLRT KNSTIEYDGI MQKSQDNVTE LYDVSISLSV SFPDVTSNMT IFCILETDKT RLLSSPFSIE LEDPQPPPDH IP (27-247 aa encoded by BC040261)

          Target Information

          CD86, along with CD80, is a member of the B7 family of costimulatory molecules and plays a crucial role in T cell activation and immune response regulation. CD86 is expressed at low levels on B cells, macrophages, and dendritic cells, and its expression is upregulated on B cells through various stimuli, including the BCR complex, CD40, and certain cytokine receptors. As a type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily, CD86 serves as a ligand for the T cell surface proteins CD28 and CTLA-4 (CD152). The interaction between CD86 and CD28 provides a costimulatory signal essential for T cell activation during antigen presentation, while binding with CTLA-4 negatively regulates T cell activation, diminishing the immune response. This interaction is critical for T-B cell crosstalk, T cell costimulation, autoantibody production, and Th2-mediated Ig production. The kinetics of CD86 upregulation upon stimulation suggest its significant contribution during the primary phase of an immune response. CD86 and CD80 have distinct roles in T helper cell differentiation, and insufficient co-stimulation involving these molecules can induce tolerance. Alternative splicing of CD86 results in two transcript variants encoding different isoforms, with additional variants described but not fully sequenced. Dysfunction in CD86 is associated with diseases such as gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B-lymphocyte activation antigen B7-2; B70; BU63; CD28 antigen ligand 2; CD86; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 v6; CTLA-4 counter-receptor B7.2; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; FUN-1; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B7-2; B7.2; B70; CD28LG2; CD86; LAB72

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42081

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 942

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding coreceptor activity signaling receptor activity receptor agonist activity
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process positive regulation of immunoglobulin production immune response signal transduction cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cell proliferation T cell costimulation positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of lymphotoxin A production positive regulation of T cell proliferation T cell activation B cell activation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of T-helper 2 cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated lymphocyte activation viral entry into host cell cellular response to lipopolysaccharide positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline