  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • p53 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          OriGene
          p53 Monoclonal Antibody (OTI3G9), TrueMAB™
          View all (273) p53 antibodies
          Tech Support
          Cite p53 Monoclonal Antibody (OTI3G9), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          p53 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          p53 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          p53 Antibody (CF502784) in ICC/IF
          Anti-TP53 mouse monoclonal antibody (TA502784) Immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY TP53(RC200003). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          p53 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          p53 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p53 Antibody in Western Blot (WB)
          p53 Antibody in Western Blot (WB)
          p53 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          p53 Monoclonal Antibody (OTI3G9), TrueMAB™
          Product Details
          CF502784
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI3G9
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human TP53 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          The tumor suppressor protein, p53, is a sequence specific transcription factor that is activated by cellular stress. p53 mediates cell cycle arrest or apoptosis in response to DNA damage or starvation for pyrimidine nucleotides. p53 is up-regulated in response to stress signals and stimulated to activate transcription of specific genes, resulting in expression of p21waf1 and other proteins involved in G1 or G2/M arrest. The structure of p53 comprises an N-terminal transactivation domain, a central DNA-binding domain, an oligomerisation domain, and a C-terminal regulatory domain. There are various phosphorylation sites on p53, of which the phosphorylation at Ser15 is important for p53 activation and stabilization. p53 has been characterized to play a role in blocking the proliferative action of damaged cells and act as an anticancer agent. Phosphorylation of Ser392 in p53 has been shown to associate with the formation of human tumors. In addition, p53 has also been linked to the effects of aging and oxidative stress and an increase in p53 has been linked to deficits in LTP (Long Term Potentiation) in learning and memory. p53 is found in very low levels in normal cells, however, in a variety of transformed cell lines, it is expressed in high amounts, and believed to contribute to transformation and malignancy. Mutants of p53 that frequently occur in a number of different human cancers fail to bind the consensus DNA binding site, and cause the loss of tumor suppressor activity. Alterations of the TP53 gene occur not only as somatic mutations in human malignancies, but also as germline mutations in some cancer-prone families such as Li-Fraumeni syndrome.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline