  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TUBAL3 Antibodies
          OriGene
          TUBAL3 Monoclonal Antibody (OTI4D8), TrueMAB™
          View all (15) TUBAL3 antibodies
          Tech Support
          Cite TUBAL3 Monoclonal Antibody (OTI4D8), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (16)
          TUBAL3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TUBAL3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 16
          TUBAL3 Antibody (CF503907) in ICC/IF
          Anti-TUBAL3 mouse monoclonal antibody (TA503907) Immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY TUBAL3(RC216194). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TUBAL3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUBAL3 Antibody in Western Blot (WB)
          TUBAL3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TUBAL3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TUBAL3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TUBAL3 Monoclonal Antibody (OTI4D8), TrueMAB™
          Product Details
          CF503907
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4D8
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 150-446 of human TUBAL3 produced in E.coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Tubulin alpha chain-like 3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: TUBAL3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) A6NHL2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 79861
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding structural constituent of cytoskeleton GTP binding hydrolase activity metal ion binding
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle cytoskeleton organization microtubule-based process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline