  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD31 (PECAM-1) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          OriGene
          PECAM1 Monoclonal Antibody (OTI1D2), TrueMAB™
          View all (240) CD31 (PECAM-1) antibodies
          Tech Support
          Cite PECAM1 Monoclonal Antibody (OTI1D2), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (8)
          PECAM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PECAM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 8
          PECAM1 Antibody (CF504880) in ICC/IF
          Immunofluorescent staining of 293T cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY PECAM1(RC208654) using anti-PECAM1 mouse monoclonal antibody (TA504880, green, upper left; merged, upper right). Cell nuclei were stained with DAPI (blue, lower left). 293T cells transfected with empty vector plasmid served as negative control (merged, lower right). (1:100) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PECAM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PECAM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PECAM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PECAM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PECAM1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PECAM1 Antibody in Western Blot (WB)
          PECAM1 Antibody in Western Blot (WB)
          PECAM1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PECAM1 Monoclonal Antibody (OTI1D2), TrueMAB™
          Product Details
          CF504880
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:150
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1D2
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human PECAM1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          CD31 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1, PECAM-1) is an inhibitory coreceptor involved in regulation of T cell and B cell signaling by a dual immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) that upon associated kinases-mediated phosphorylation provide docking sites for protein-tyrosine phosphatases. CD31 is expressed ubiquitously within the vascular compartment and is located mainly at junctions between adjacent cells. N-terminal Ig-like domain of CD31 is responsible for its homophilic binding, which plays an important role in cell-cell interactions. CD31 is a multifunctional molecule with diverse roles in modulation of integrin-mediated cell adhesion, transendothelial migration, angiogenesis, apoptosis, negative regulation of immunoreceptor signaling, autoimmunity, macrophage phagocytosis, IgE-mediated anaphylaxis and thrombosis. It is one of key regulatory molecules in vascular system.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline