  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD33 Antibodies
          OriGene
          CD33 Monoclonal Antibody (OTI1C4), TrueMAB™
          View all (115) CD33 antibodies
          Tech Support
          Cite CD33 Monoclonal Antibody (OTI1C4), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD33 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD33 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD33 Antibody (CF506349) in ICC/IF
          Anti-CD33 mouse monoclonal antibody (TA506349) Immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY CD33(RC207023). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD33 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD33 Antibody in Western Blot (WB)
          CD33 Monoclonal Antibody (OTI1C4), TrueMAB™
          Product Details
          CF506349
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:4,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1C4
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CD33 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          CD33 is a transmembrane protein of the sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec) family. It belongs to the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM)-containing molecules able of recruiting protein tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2 to signal assemblies, and these ITIMs are also used for ubiquitin-mediated removal of the receptor from the cell surface. CD33 is expressed on cells of myelomonocytic lineage, binds sialic acid residues in N- and O-glycans on cell surfaces, and is a therapeutic target for acute myeloid leukemia. Further, CD33 is found on granulocyte and macrophage precursors in the bone marrow, but is not on pluripotent stem cells. CD33 is also expressed on, and is a useful marker for, peripheral monocytes. CD33 is useful for distinguishing myelogenous leukemia cells from lymphoid or erythroid leukemias. Diseases associated with CD43 dysfunction include gallbladder lymphoma and extracutaneous mastocytoma.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD33; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; lacks exon 2 but includes exon 7a; Myeloid cell surface antigen CD33; Sialic acid-binding Ig-like lectin 3; Siglec-3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD33; CD33rSiglec; p67; SIGLEC-3; SIGLEC3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P20138
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 945
          View more View less
          Function(s)
          protein binding protein tyrosine phosphatase activator activity protein phosphatase binding carbohydrate binding sialic acid binding signaling receptor activity
          Process(es)
          immune response-inhibiting signal transduction cell adhesion signal transduction cell-cell signaling negative regulation of cell proliferation negative regulation of interleukin-1 beta production negative regulation of interleukin-8 production negative regulation of tumor necrosis factor production Fc-gamma receptor signaling pathway positive regulation of protein secretion cell-cell adhesion negative regulation of monocyte activation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0