  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ALK Antibodies
          OriGene
          ALK Monoclonal Antibody (OTI4D1), TrueMAB™
          View all (169) ALK antibodies
          Tech Support
          Cite ALK Monoclonal Antibody (OTI4D1), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ALK Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ALK Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ALK Antibody (CF801612) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY ALK (RC222485, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-ALK. Positive lysates LY418072 (100 µg) and LC418072 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ALK Antibody in Western Blot (WB)
          ALK Monoclonal Antibody (OTI4D1), TrueMAB™
          Product Details
          CF801612
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI4D1
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1060-1620 of human ALK produced in SF9 cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine Kinase (ALK) belongs to the insulin receptor superfamily. It is vital for brain development. Mutations, rearrangements, and amplifications in the ALK gene have been found in tumors, including anaplastic large cell lymphoma, neurblastoma, and non-small cell lung cancer. Chromosomal rearrangement is the most common genetic alteration. The translocation creates a fusion gene consisting of the ALK gene and the nucleophosmin gene: the 3' half of ALK, derived from chromosome 2, is fused to the 5' portion of NPM from chromosome 5. A recent study shows that the product of the NPM-ALK fusion gene is oncogenic. The deduced amino acid sequences reveal that ALK is a novel receptor protein-tyrosine kinase having a putative transmembrane domain and an extracellular domain. These sequences are absent in the product of the transforming NPM-ALK gene. ALK shows the greatest sequence similarity to LTK. ALK plays an important role in the development of the brain and exerts its effects on specific neurons in the nervous system.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ALK tyrosine kinase receptor; ALK/NPM1 fusion gene; Anaplastic lymphoma kinase; Anaplastic lymphoma kinase Ki1; Anaplastic Lymphoma Kinase p80; anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase; CD246; CD246 antigen; EC 2.7.10.1; kinase ALK; mutant anaplastic lymphoma kinase; npm-alk; p80; TFG/ALK; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALK; ALK1; CD246; NBLST3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UM73
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 238
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding heparin binding kinase activity transferase activity receptor signaling protein tyrosine kinase activator activity identical protein binding
          Process(es)
          response to stress signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway nervous system development brain development phosphorylation hippocampus development adult behavior swimming behavior peptidyl-tyrosine autophosphorylation regulation of cell proliferation regulation of apoptotic process regulation of neuron differentiation protein autophosphorylation neuron development negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity regulation of dopamine receptor signaling pathway regulation of primary metabolic process response to environmental enrichment energy homeostasis positive regulation of dendrite development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline