  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • VWF Antibodies
          OriGene
          VWF Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™
          View all (76) VWF antibodies
          Tech Support
          Cite VWF Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          VWF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          VWF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          VWF Antibody (CF803265) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue using anti-VWF mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 1 mM EDTA in 10mM Tris, pH8.5, 120°C for 3min, TA803265) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VWF Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VWF Antibody in Western Blot (WB)
          VWF Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™
          Product Details
          CF803265
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2F2
          Immunogen
          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 764-1263 of human VWF produced in SF9 cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          Von Willebrand factor (vWf) is a series of self-aggregated structures, all derived from common glycoprotein subunits, synthesized in endothelial cells and megakaryocytes. The molecular mass of the monomeric vWf unit is 225 kDa. vWf binds to circulating factor VIIIc (antihemophilic factor), hereby stabilizing the latter thus being an important factor in the normal primary haemostasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Coagulation Factor VIII; coagulation factor VIII VWF; Factor VIII related antigen; unnamed protein product; von Willebrand antigen II precursor; von Willebrand Disease (vWD); von Willebrand factor; vWF
          View more View less
          Gene Aliases: F8VWF; VWD; VWF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P04275
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7450
          View more View less
          Function(s)
          protease binding integrin binding extracellular matrix structural constituent protein binding collagen binding immunoglobulin binding identical protein binding chaperone binding
          Process(es)
          cell adhesion blood coagulation hemostasis response to wounding platelet activation cell-substrate adhesion positive regulation of intracellular signal transduction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline