  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD63 Antibodies
          OriGene
          CD63 Monoclonal Antibody (OTI1F10), TrueMAB™
          View all (107) CD63 antibodies
          Tech Support
          Cite CD63 Monoclonal Antibody (OTI1F10), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD63 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD63 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD63 Antibody (CF803502) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human adult brain tissue using anti-CD63 mouse monoclonal antibody. (TA803502; heat-induced epitope retrieval by 1 mM EDTA in 10mM Tris, pH8.5, 120°C for 3min) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD63 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD63 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD63 Monoclonal Antibody (OTI1F10), TrueMAB™
          Product Details
          CF803502
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:50
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1F10
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CD63 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          CD63, also known as LAMP-3, is a glycoprotein belonging to the tetraspanin family, primarily located in late endosomes, lysosomes, and secretory vesicles across various cell types. It is expressed intracellularly in resting platelets and basophils, but upon activation, CD63 translocates to the plasma membrane, making it a widely used marker for basophil activation. Unlike basophils, mast cells can expose CD63 without activation. CD63 is expressed on activated platelets, monocytes, macrophages, and granulocytes, as well as endothelial cells, fibroblasts, and smooth muscle cells. It interacts with integrins (such as VLA-3 and VLA-6) and TIMP-1, playing roles in mediating allergic responses, phagocytosis, and cell migration. Additionally, CD63 is involved in the regulation of H/K-ATPase trafficking and ROMK1 channels, and serves as a T-cell costimulation molecule. CD63 expression can be used to predict prognosis in early-stage carcinomas and is identical to the melanoma-associated antigen ME491 and the platelet antigen PTLGP40. Diseases associated with CD63 dysfunction include melanoma and Hermansky-Pudlak Syndrome, highlighting its significance in both immune responses and disease processes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AD1 antigen; CD 63; CD63; CD63 antigen; CD63 antigen (melanoma 1 antigen); Granulophysin; LAMP-3; LAMP-3; CD63; ME491; Limp1; Lysosomal-associated membrane protein 3; Lysosome integral membrane protein 1; Melanoma-associated antigen ME491; melanoma-associated antigen MLA1; Ocular melanoma-associated antigen; OMA81H; Tetraspanin-30; Tspan-30; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AD1; CD63; HOP-26; ME491; MLA1; OMA81H; Pltgp40; TSPAN30
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08962
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 967
          View more View less
          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding
          Process(es)
          positive regulation of receptor internalization cell-matrix adhesion negative regulation of epithelial cell migration protein transport cell migration cell differentiation epithelial cell differentiation endosome to melanosome transport pigmentation positive regulation of cell adhesion positive regulation of endocytosis pigment granule maturation pigment cell differentiation regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway regulation of potassium ion transmembrane transport positive regulation of integrin-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline