  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD80 (B7-1) Antibodies
          OriGene
          B7-1 (CD80) Monoclonal Antibody (OTI5B5), TrueMAB™
          View all (206) CD80 (B7-1) antibodies
          Tech Support
          Cite B7-1 (CD80) Monoclonal Antibody (OTI5B5), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          B7-1 (CD80) Monoclonal Antibody (OTI5B5), TrueMAB™
          Product Details
          CF812241
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI5B5
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CD80 (NP_005182) produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          See Label
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2) are ligands of T cell critical costimulatory molecule CD28, and of an inhibitory receptor CTLA-4 (CD152). Both B7 molecules are expressed on professional antigen-presenting cells and are essential for T cell activation, and both molecules can also substitute for each other in this process. CD80 is rapidly induced on the surface of in vitro activated B cells, with Epstein Barr Virus (EBV) transformed B cell lines, with Burkitts lymphoma cell lines, with freshly isolated follicular B lymphoma cells, T cells, and monocytes. The B-lymphocyte activation antigen B7-1 provides regulatory signals for T lymphocytes as a consequence of binding to the CD28 and CTLA4 ligands of T cells. Diseases associated with CD80 dysfunction include gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Activation B7-1 antigen; B-lymphocyte activation antigen B7; B7; BB1; CD80; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; s1CD80; s2CD80; sCD 80; sCD80; soluble CD 80; soluble CD80; T-lymphocyte activation antigen CD80; transmembrane protein B1 precursor; TS/A-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; CD80; LAB7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P33681
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 941
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity protein binding coreceptor activity receptor agonist activity
          Process(es)
          immune system process regulation of immune system process negative regulation of T cell mediated immunity immune response cell surface receptor signaling pathway positive regulation of signal transduction T cell costimulation positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production positive regulation of interleukin-2 production intracellular signal transduction positive regulation of T cell proliferation T cell activation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of T-helper 1 cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated viral entry into host cell positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation cellular response to lipopolysaccharide
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline