  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD40 Antibodies
          OriGene
          CD40 Monoclonal Antibody (OTI9B6)
          View all (186) CD40 antibodies
          Tech Support
          Cite CD40 Monoclonal Antibody (OTI9B6)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          CD40 Antibody (CF813202) in Flow
          Flow cytometric analysis of living 293T cells transfected with CD40 overexpression plasmid (RC201977), Red)/empty vector (PS100001, Blue) using anti-CD40 antibody (TA813202). Cells incubated with a non-specific antibody (Green) were used as isotype control (1:100). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Monoclonal Antibody (OTI9B6)
          Product Details
          CF813202
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI9B6
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CD40 (NP_001241) produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 8% trehalose
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)
          Target Information
          CD40 is a single-chain glycoprotein and a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family, exhibiting significant homology to the Hodgkin's disease-associated antigen, CD30. It is expressed by B lymphocytes, follicular dendritic cells, thymic epithelium, and a subset of peripheral T cells, as well as some epithelial cells, carcinomas, and lymphoid dendritic cells. Notably, CD40 is present on all B cells except plasma cells. CD40 plays a crucial role in regulating B cell development and maturation, inducing immunoglobulin isotype-switching, and protecting B cells from surface Ig-induced apoptosis when combined with other signals such as IL-4. It promotes proliferation and is essential for T cell-dependent immunoglobulin class switching, memory B cell development, and germinal center formation. The interaction between CD40 and its ligand CD154 (gp39) on T cells is vital for T-B cell crosstalk, costimulation, and immune regulation. Adaptor protein TNFR2 interacts with CD40, mediating signal transduction, while the AT-hook transcription factor AKNA is reported to regulate CD40 expression, which may be important for homotypic cell interactions. Additionally, the interaction between CD40 and its ligand is necessary for amyloid-beta-induced microglial activation, suggesting a role in the early pathogenesis of Alzheimer's disease. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of CD40 have been identified. Diseases associated with CD40 dysfunction include Type 3 Hyper-IgM immunodeficiency and CD40 ligand deficiency, highlighting its importance in immune and inflammatory responses.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B cell surface antigen CD40; B cell-associated molecule; B-cell surface antigen CD40; Bp50; CD antigen CD40; CD40; CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5; CD40L receptor; CDw40; Immunoglobulin M; ImmunoglobulinM; MGC9013; sCD40; soluble CD40; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5
          View more View less
          Gene Aliases: Bp50; CD40; CDW40; p50; TNFRSF5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P25942
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 958
          View more View less
          Function(s)
          antigen binding protein binding enzyme binding protein domain specific binding ubiquitin protein ligase binding signaling receptor activity
          Process(es)
          immune system process regulation of immunoglobulin production immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway cellular calcium ion homeostasis defense response inflammatory response JAK-STAT cascade response to bacterium regulation of gene expression positive regulation of macromolecule biosynthetic process B cell mediated immunity CD40 signaling pathway platelet activation positive regulation of B cell proliferation response to nutrient levels positive regulation of interleukin-12 production response to cobalamin response to interferon-gamma cellular response to erythropoietin B cell proliferation B cell activation defense response to protozoan positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of angiogenesis positive regulation of nucleobase-containing compound metabolic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes regulation of immune response positive regulation of developmental process positive regulation of multicellular organismal process defense response to virus protein-containing complex assembly cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor positive regulation of protein kinase C signaling response to peptide positive regulation of interleukin-4-mediated signaling pathway positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline