Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CHST15 Antibodies

          Proteintech

          CHST15 Polyclonal Antibody

          4 References
          View all (6) CHST15 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CHST15 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          CHST15 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CHST15 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CHST15 Antibody (14298-1-AP) in WB

          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with (Product # 14298-1-AP) CHST15 antibody at dilution of 1:2,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CHST15 Antibody in Western Blot (WB)
          CHST15 Antibody in Western Blot (WB)
          CHST15 Antibody in Western Blot (WB)
          CHST15 Antibody in Western Blot (WB)
          CHST15 Antibody in Western Blot (WB)
          CHST15 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CHST15 Polyclonal Antibody

          Product Details

          14298-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CHST15 Fusion Protein Ag5679 (103-451 aa encoded by BC050540)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.23 mg/mL

          Amount

          34.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: QELLISSPF HYGGFPSNPS LMDSENPSDT KEHHHQSSVN NISYMKDYPS IKLIINSITT RIEFTTRQLP DLEDLKKQEL HMFSVIPNKF LPNSKSPCWY EEFSGQNTTD PYLTNSYVLY SKRFRSTFDA LRKAFWGHLA HAHGKHFRLR CLPHFYIIGQ PKCGTTDLYD RLRLHPEVKF SAIKEPHWWT RKRFGIVRLR DGLRDRYPVE DYLDLFDLAA HQIHQGLQAS SAKEQSKMNT IIIGEASAST MWDNNAWTFF YDNSTDGEPP FLTQDFIHAF QPNARLIVML RDPVERLYSD YLYFASSNKS ADDFHEKVTE ALQLFENCML DYSLRACVYN NTLNNAMPVC (103-451 aa encoded by BC050540)

          Target Information

          GALNAC4S-6ST is a sulfotransferase that transfers sulfate from 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate (PAPS) to the C-6 hydroxyl group of the GalNAc 4-sulfate residue of chondroitin sulfate A and forms chondroitin sulfate E containing GlcA-GalNAc(4, 6-SO(4)) repeating units. It also transfers sulfate to a unique non-reducing terminal sequence, GalNAc(4SO4)-GlcA(2SO4)-GalNAc(6SO4), to yield a highly sulfated structure similar to the structure found in thrombomodulin chondroitin sulfate. GALNAC4S-6ST may also act as a B-cell receptor involved in BCR ligation-mediated early activation that mediate regulatory signals key to B-cell development and/or regulation of B-cell-specific RAG expression; however such results are unclear in vivo.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B cell RAG associated protein; B cell RAG associated protein (GALNAC4S-6ST); B-cell RAG-associated gene protein; Brag; carbohydrate (N-acetylgalactosamine 4-sulfate 6-O) sulfotransferase 15; Carbohydrate sulfotransferase 15; DKFZp781H1369; GalNAc 4-sulfate 6-O-sulfotransferase; GalNAc4S-6ST; hBRAG; MGC34346; N-acetylgalactosamine 4-sulfate 6-O-sulfotransferase; RP11-47G11.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4631426J05Rik; BRAG; CHST15; GALNAC4S-6ST; GALNAC4S6ST; GalNAcS-6ST; KIAA0598; MAd5; mKIAA0598

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q7LFX5, (Rat) Q8CHI9, (Mouse) Q91XQ5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 51363, (Rat) 286974, (Mouse) 77590

          View more View less

          Function(s)
          protein binding sulfotransferase activity transferase activity 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate binding N-acetylgalactosamine 4-sulfate 6-O-sulfotransferase activity transferase
          Process(es)
          hexose biosynthetic process chondroitin sulfate proteoglycan biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-b97mm:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0