  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
      Cell Culture Plastics
  • 我們的服務對象
    • 生物技術
    • 生物製藥
    • CDMO
    • 實驗室診斷
    • 工業與應用科學
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 7 Antibodies
          Fabgennix
          Cytokeratin 7 Polyclonal Antibody, Biotin
          View all (107) Cytokeratin 7 antibodies
          Tech Support
          Cite Cytokeratin 7 Polyclonal Antibody, Biotin
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Cytokeratin 7 Polyclonal Antibody, Biotin
          Product Details
          CK7-721-BIOTIN
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:50-1:250
          -
          ELISA (ELISA)
          1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          1:50-1:250
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Synthetic peptide taken within amino acid region 419-469 on human keratin, type II cytoskeletal 7 protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5-1.5 mg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 7.4-7.8, with 30% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Cytokeratin 7 blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CK-7; Cytokeratin 7; Cytokeratin-7; intermediate filament protein; K7; K7; keratin 7, type II; keratin complex 2, basic, gene 7; keratin, 55K type II cytoskeletal; keratin, simple epithelial type I, K7; Keratin, type II cytoskeletal 7; Keratin-7; krt7; krt7 {ECO:0000250|UniProtKB:P08729}; Sarcolectin; type II keratin Kb7; type II mesothelial keratin K7; Type-II keratin Kb7; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CK7; D15Wsu77e; K2C7; K7; Kb7; Krt2-7; KRT7; SCL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08729, (Mouse) Q9DCV7, (Rat) Q6IG12
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3855, (Mouse) 110310, (Rat) 300242
          View more View less
          Function(s)
          protein binding structural constituent of epidermis structural molecule activity molecular_function
          Process(es)
          keratinization intermediate filament organization biological_process
          Contact tech support
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          Taiwan flag icon
          Taiwan
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline