  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD1a Antibodies
          Proteintech
          CD1a Monoclonal Antibody (HI149), CoraLite® Plus 405
          View all (78) CD1a antibodies
          Tech Support
          Cite CD1a Monoclonal Antibody (HI149), CoraLite® Plus 405
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD1a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD1a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD1a Antibody (CL405-65172) in Flow
          1x10^6 MOLT-4 cells were surface stained with 5 µL CoraLite® Plus 405 Anti-Human CD1a (CL405-65172, Clone: HI149), or Mouse IgG1 Isotype Control. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD1a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD1a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD1a Monoclonal Antibody (HI149), CoraLite® Plus 405
          Product Details
          CL405-65172
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          HI149
          Immunogen
          Human thymocytes
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 405 CoraLite® Plus 405 CoraLite® Plus 405
          • Unconjugated
          • APC 
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          399/422 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD1a is a non-polymorphic MHC Class 1 related cell surface glycoprotein, expressed in association with Beta 2 microglobulin. CD1a is expressed by cortical thymocytes, Langerhan's cells and by interdigitating cells. CD1a is also expressed by some malignancies of T cell lineage and in histiocytosis X. CD1a is expressed on cortical thymocytes, epidermal Langerhans cells, dendritic cells, on certain T-cell leukemias, and in various other tissues. CD1a is structurally related to the major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. The CD1 proteins mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens of self or microbial origin to T cells. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1. The CD1 family members are thought to differ in their cellular localization and specificity for particular lipid ligands. CD1a localizes to the plasma membrane and recycles vesicles of the early endocytic system. At least five CD1 genes (CD1a, b, c, d, and e) are identified. Alternatively spliced transcript variants of CD1a have been observed, but their biological validity have not been determined.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD1a antigen precursor; CD1A antigen, a polypeptide; cluster of differentiation 1 A; cortical thymocyte antigen CD1A; epidermal dendritic cell marker CD1a; hTa1 thymocyte antigen; T-cell surface antigen T6/Leu-6; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD1; FCB6; HTA1; R4; T6
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06126
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 909
          View more View less
          Function(s)
          protein binding endogenous lipid antigen binding exogenous lipid antigen binding lipopeptide binding
          Process(es)
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity immune response antigen processing and presentation, endogenous lipid antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation, exogenous lipid antigen via MHC class Ib
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-5db85fbf84-q86qf:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 64d6f4084a597c0a860dbc264f43a6f389f0d7ac
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026-secondary-format-patch