  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DSE Antibodies
          Proteintech
          DSE Monoclonal Antibody (2C9F7), CoraLite® Plus 488
          View all (5) DSE antibodies
          Tech Support
          Cite DSE Monoclonal Antibody (2C9F7), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          DSE Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          DSE Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          DSE Antibody (CL488-60041) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 DSE antibody (CL488-60041, Clone: 2C9F7) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          DSE Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          DSE Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-60041
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgM
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2C9F7
          Immunogen
          DSE fusion protein Ag0695
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Purification
          Euglobulin precipitation
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: RAAYLFIGP SIDVQSFTVH GDSQQLDVFI ATSKHAYATY LWTGEATGQS AFAQVIADRH KILFDRNSAI KSSIVPEVKD YAAIVEQNLQ HFKPVFQLLE KQILSRVRNT ASFRKTAERL LRFSDKRQTE EAIDRIFAIS QQQQQQSKSK KNRRAGKRYK FVDAVPDIFA QIEVNEKKIR QKAQILAQKE LPIDEDEEMK DLLDFADVTY EKHKNGGLIK GRFGQARMVT TTHSRAPSLS ASYTRLFLIL NIAIFFVMLA MQLTYFQRAQ SLHGQRCLYA VLLIDSCILL WLYSSCSQSQ C
          Target Information
          Converts D-glucuronic acid to L-iduronic acid (IdoUA) residues.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Chondroitin-glucuronate 5-epimerase; Dermatan-sulfate epimerase; DS epimerase; SART-2; Squamous cell carcinoma antigen recognized by T-cells 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DS-epi1; DSE; DSEP; DSEPI; EDSMC2; SART-2; SART2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UL01
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 29940
          View more View less
          Function(s)
          isomerase activity metal ion binding chondroitin-glucuronate 5-epimerase activity
          Process(es)
          heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process dermatan sulfate proteoglycan biosynthetic process chondroitin sulfate proteoglycan metabolic process dermatan sulfate proteoglycan metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0