    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD44 Antibodies
          Proteintech
          CD44 Monoclonal Antibody (6F4H2), CoraLite® Plus 488
          View all (280) CD44 antibodies
          Tech Support
          Cite CD44 Monoclonal Antibody (6F4H2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD44 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD44 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD44 Antibody (CL488-60224) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A431 cells using CoraLite® Plus 488 CD44 antibody (CL488-60224, Clone: 6F4H2) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD44 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-60224
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Pig
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          6F4H2
          Immunogen
          CD44 fusion protein Ag7633
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: CRFAGVFHV EKNGRYSISR TEAADLCKAF NSTLPTMAQM EKALSIGFET CRYGFIEGHV VIPRIHPNSI CAANNTGVYI LTSNTSQYDT YCFNASAPPE EDCTSVTDLP NAFDGPITIT IVNRDGTRYV QKGEYRTNPE DIYPSNPTDD DVSSGSSSER SSTSGGYIFY TFSTVHPIPD EDSPWITDST DRIPATSTSS NTISAGWEPN EENEDERDRH LSFSGSGIDD DEDFISSTIS TTPRAFDHTK QNQDWTQWNP SHSNPEVLLQ TTTRMTDVDR NGTTAYEGNW NPEAHPPLIH HEHHEEEETP HSTSTIQATP SSTTEETATQ KEQWFGNRWH EGYRQTPRED SHST
          Target Information
          CD44 cell surface antigen is a 100 kDa type 1 transmembrane glycoprotein widely expressed on human leucocytes, white matter of the brain and by some epithelial cells of the intestine and breast. Several isoforms of CD44 exist, including the predominant CD44H isoform detected in many normal tissues. CD44 is a receptor for hyaluronic acid (HA) and is involved in cell-cell interactions, cell adhesion and migration. CD44 also participates in a wide variety of cellular functions including lymphocyte activation, recirculation and homing. CD44 expression may be up-regulated upon some carcinomas, and it has been speculated that this may be related to metastatic potential. CD44 is expressed by hematopoietic, non-hematopoietic cells, epithelial tissues, and to filopodia in cultured keratinocytes. Further, bone marrow myeloid cells and memory T cells express CD44 at high levels, and peripheral B and T cells can upregulate the expression of CD44 in response to certain stimulatory events. Transcripts for the CD44 gene undergo complex alternative splicing that results in many functionally distinct isoforms, however, the full-length nature of some of these variants have not been determined. Alternative splicing is the basis for the structural and functional diversity of the CD44 protein. Diseases associated with CD44 dysfunction include superficial keratitis and lichen sclerosus. CD44 also may be related to tumor metastasis formation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD44; CD44 antigen; CD44 molecule; CD44 molecule (Indian blood group); CD44R1; CDw44; CDw44 antigen precursor; cell surface glycoprotein CD44; cell-cell and cell-matrix adhesion interaction glycoprotein isoform; cell-surface glycoprotein; chondroitin sulfate proteoglycan 8; ECMR-III; ECMRIII; Epican; Extracellular matrix receptor III; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand; Heparan sulfate proteoglycan; Hermes antigen; Hermes antigen gp90 homing receptor precursor; homing cell adhesion molecule; homing function and Indian blood group system; homing receptor; HUTCH-I; hyaluronan receptor; hyaluronan-binding protein; Hyaluronate receptor; In(Lu) related-p80; Indian blood group antigen; PGP I; PGP-1; PGP-I; PGPI; phagocyte glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein I; sCD 44; sCD44; soluble CD 44; soluble CD44; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD44; CDW44; CSPG8; ECM-III; ECMR-III; H-CAM; HCELL; Hermes-1; HUTCH-1; HUTCH-I; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16070
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Pig) 100525150, (Human) 960
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity cytokine receptor activity protein binding collagen binding hyaluronic acid binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          inflammatory response cell adhesion cell-matrix adhesion anatomical structure morphogenesis cell migration cytokine-mediated signaling pathway hyaluronan catabolic process positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion T cell activation regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator wound healing, spreading of cells cellular response to fibroblast growth factor stimulus system development cartilage development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation cell-cell adhesion positive regulation of monocyte aggregation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of lamellipodium morphogenesis
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline