  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD18 Antibodies
          Proteintech
          CD18 Monoclonal Antibody (M18/2), CoraLite® Plus 488
          View all (70) CD18 antibodies
          Tech Support
          Cite CD18 Monoclonal Antibody (M18/2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD18 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD18 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD18 Antibody (CL488-65178) in Flow
          1X10^6 mouse thymocytes were surface stained with 1 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Mouse CD18 (CL488-65178, Clone: M18/2) (red) or 1 µg Control Antibody. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD18 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-65178
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          M18/2
          Immunogen
          Mouse CTL glycoprotein
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • FITC
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD18, also known as the integrin beta 2 subunit, is a 90-95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes. It heterodimerizes with the alpha chains of CD11a, CD11b, CD11c, and CD11d to form various leukocyte (beta2) integrins, which are crucial for cellular adhesion and signaling. The CD18/CD11a complex, known as lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1), plays a significant role in cellular adhesion and inflammatory reactions. CD18 also forms heterodimers with CD11b (Mac-1, CR3), CD11c, and CD11d, contributing to the processes of cell adhesion and cell-surface mediated signaling. These integrins are essential for proper leukocyte migration and mediating intercellular contacts. The absence of CD18 leads to leukocyte adhesion deficiency type I (LAD1), a condition characterized by impaired leukocyte migration. Severe reduction in CD18 expression can result in the development of a psoriasiform skin disease. CD18 is also a target of Mannheimia (Pasteurella) haemolytica leukotoxin, which can mediate leukotoxin-induced cytolysis. Defects in the CD18 gene are the cause of LAD1, and two transcript variants encoding the CD18 protein have been identified. The integrin-mediated responses are often a composite of the functions of its individual subunits, highlighting the importance of CD18 in immune function and disease.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD18; Cell surface adhesion glycoproteins LFA-1/CR3/p150,95 subunit beta; Complement receptor C3 subunit beta; Integrin beta-2; lymphocyte function associated antigen 1; Mac-1 beta; macrophage antigen-1 beta
          View more View less
          Gene Aliases: 2E6; AI528527; Cd18; Itgb2; LAD; LCAMB; Lfa1; MF17
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P11835
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16414
          View more View less
          Function(s)
          glycoprotein binding receptor activity protein binding protein kinase binding ICAM-3 receptor activity protein complex binding metal ion binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding integrin
          Process(es)
          leukocyte migration involved in inflammatory response cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion signal transduction integrin-mediated signaling pathway single organismal cell-cell adhesion natural killer cell activation neutrophil chemotaxis heterotypic cell-cell adhesion receptor clustering endothelial cell migration cellular extravasation positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of angiogenesis regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation activated T cell proliferation positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline