  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD48 Antibodies
          Proteintech
          CD48 Monoclonal Antibody (HM48-1), CoraLite® Plus 488
          View all (94) CD48 antibodies
          Tech Support
          Cite CD48 Monoclonal Antibody (HM48-1), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD48 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD48 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD48 Antibody (CL488-65227) in Flow
          1x10^6 mouse splenocytes were surface stained with 0.5 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Mouse CD48 (CL488-65227, Clone: HM48-1) (red), or 0.5 µg Isotype Control. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD48 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD48 Monoclonal Antibody (HM48-1), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-65227
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Armenian hamster / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          HM48-1
          Immunogen
          Mouse T lymphoma MBL-2
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD48, also known as Blast-1, is a 45 kDa glycoprotein that is part of the SLAM and Ig superfamilies. It is a GPI-anchored protein broadly expressed on most hematopoietic cells, including lymphocytes and monocytes, but is weakly expressed on granulocytes and absent on platelets, fibroblasts, epithelium, and endothelium. CD48 plays a critical role in adhesion and T cell activation, serving as a high-affinity ligand for 2B4 and a low-affinity ligand for CD2. The interaction between 2B4 and CD48 among NK and NK-T cells regulates cell proliferation. CD48 is involved in eosinophil activation and its expression increases in several infectious diseases. It is also a marker for detecting defects in the GPI anchoring structure in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobulinuria (PNH). Recent studies have highlighted the differential expression of SLAM family members, including CD48, CD150, and CD244, among bone marrow hematopoietic progenitors. This provides a useful tool for predicting the primitiveness of hematopoietic progenitors: hematopoietic stem cells (HSCs) are CD150(+)CD244(-)CD48(-), non-self-renewing multipotent progenitors (MPPs) are CD244(+)CD150(-)CD48(-), and the most restricted progenitors are CD48(+)CD244(+)CD150(-). Additionally, the 2B4-CD48 interaction may be involved in the pathology of allergic airway diseases, offering a potential pharmacological target for treating conditions like allergic rhinitis and asthma.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B-cell activation marker; BCM1 surface antigen; BLAST-1; CD48; CD48 antigen; CD48 antigen (B cell membrane protein); CD48d; HM48-1; MRC OX-45 surface antigen; sCD 48; sCD48; sgp-60; Signaling lymphocytic activation molecule 2; Signaling lymphocytic activation molecule 2 (SLAMF2); SLAM family member 2; SLAMF2; soluble CD 48; soluble CD48
          View more View less
          Gene Aliases: AI449234; AW610730; Bcm-1; BCM1; BLAST; BLAST-1; BLAST1; Cd48; MEM-102; Sgp-60; SLAMF2
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P18181
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 12506
          View more View less
          Function(s)
          antigen binding receptor activity protein binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          signal transduction T cell activation mast cell activation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline