  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-12 p35 Antibodies
          Proteintech
          IL-12 Monoclonal Antibody (1E12H6), CoraLite® Plus 488
          View all (31) IL-12 p35 antibodies
          Tech Support
          Cite IL-12 Monoclonal Antibody (1E12H6), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          IL-12 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-12 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          IL-12 Antibody (CL488-65277) in Flow
          1x10^6 LPS and Brefeldin A treated human PBMCs were intracellularly stained with 0.2 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Human IL-12 (CL488-65277, Clone: 1E12H6) (red) or Mouse IgG1 Isotype Control (blue), or unstimulated and Brefeldin A treated human PBMCs were intracellularly stained with 0.2 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Human IL-12 (CL488-65277, Clone: 1E12H6) (black, dashed line). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011). Monocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL-12 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-12 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-65277
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1E12H6
          Immunogen
          IL-12 fusion protein HZ-1256
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • FITC Plus
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Interleukin 12A is a novel signaling cytokine belonging to the Interleukin-6 protein superfamily. Interleukin-12 alpha chain precursor (IL-12A) is a 35-kD subunit of disulfide-linked heterodimer of cytokine IL-12 and has a broad array of biological activities. Reports suggest that IL-12A can act as a growth factor for activated T and NK cells and enhance the lytic activity of NK/lymphokine-activated Killer cells. IL-12A stimulates the production of IFN-gamma by resting PBMC as well as T-cell-independent induction of interferon (IFN)-gamma, and helps in the differentiation of both Th1 and Th2 cells. It is also involved in positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat4 protein. The signaling process of IL-12A in innate immunity requires nitric oxide synthase 2A. Along with EBI3, IL-12A forms a novel heterodimeric cytokine, designated as interleukin-35 (IL-35), that may be specifically produced by T reg cells and is required for maximal suppressive activity.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CLMF p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; il 12; IL-12, subunit p35; IL12p35; IL35 subunit; ILN; Interleukin; Interleukin 12; interleukin 12, p35; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin-12 alpha chain; Interleukin12; NF cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 1; NKSF/CLMF; IL12p35; 35kD
          View more View less
          Gene Aliases: CLMF; IL-12A; NFSK; NKSF1; P35
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P29459
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3592
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity interleukin-12 receptor binding protein binding growth factor activity interleukin-12 beta subunit binding interleukin-27 binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity negative regulation of T-helper 1 type immune response positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity directed against tumor cell target immune response response to virus response to UV-B cell migration regulation of B cell proliferation response to lipopolysaccharide negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of natural killer cell activation positive regulation of natural killer cell proliferation positive regulation of mononuclear cell proliferation positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process interleukin-12-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of cell adhesion positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity positive regulation of JAK-STAT cascade negative regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of protein secretion defense response to Gram-positive bacterium positive regulation of NK T cell activation positive regulation of NK T cell proliferation interleukin-35-mediated signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway cellular response to virus negative regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway negative regulation of blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis positive regulation of dendritic cell chemotaxis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-5db85fbf84-lw26s:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: 64d6f4084a597c0a860dbc264f43a6f389f0d7ac
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026-secondary-format-patch