  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PDCD4 Antibodies
          Proteintech
          PDCD4 Monoclonal Antibody (1F1A11), CoraLite® Plus 488
          View all (32) PDCD4 antibodies
          Tech Support
          Cite PDCD4 Monoclonal Antibody (1F1A11), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PDCD4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PDCD4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          PDCD4 Antibody (CL488-66100) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL488-66100 (PDCD4 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PDCD4 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          CL488-66100
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1F1A11
          Immunogen
          PDCD4 fusion protein Ag19239
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: TPIIQEYFE HGDTNEVAEM LRDLNLGEMK SGVPVLAVSL ALEGKASHRE MTSKLLSDLC GTVMSTTDVE KSFDKLLKDL PELALDTPRA PQLVGQFIAR AVGDGILCNT YIDSYKGTVD CVQARAALDK ATVLLSMSKG GKRKDSVWGS GGGQQSVNHL VKEIDMLLKE YLLSGDISEA EHCLKELEVP HFHHELVYEA IIMVLESTGE STFKMILDLL KSLWKSSTIT VDQMKRGYER IYNEIPDINL DVPHSYSVLE RFVEECFQAG IISKQLRDLC PSRGRKRFVS EGDGGRLKPE SY
          Target Information
          Apoptosis, also known as programmed cell death, plays major roles in development and normal tissue turnover in addition to tumor formation. During this process, the expression patterns of numerous genes are radically altered. One such gene is the programmed cell death protein 4 (PDCD4), whose expression was found to be upregulated in all cell lines following the onset of apoptosis. PDCD4 encodes a tumor suppressor protein whose expression is lost in carcinomas of breast, colon, lung and prostate. It can bind to and inhibit the helicase activity of the eukaryotic translation initiation factor 4A and inhibit the transactivation and transformation mediated by the transcription factor AP-1. The kinase Akt regulates PDCD4 by phosphorylation, decreasing the ability of PDCD4 to interfere with the transactivation of AP-1-responsive promoter by c-Jun. There are two known isoforms of PDCD4.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MGC33046; MGC33047; Neoplastic transformation inhibitor protein; nuclear antigen H731; Nuclear antigen H731-like; programmed cell death 4 (neoplastic transformation inhibitor); Programmed cell death protein 4; Protein 197/15a; RP11-348N5.4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: H731; PDCD4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q53EL6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 27250
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding protein binding
          Process(es)
          apoptotic process BMP signaling pathway negative regulation of JUN kinase activity negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of inflammatory response epithelial to mesenchymal transition involved in cardiac fibroblast development cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of myofibroblast differentiation negative regulation of vascular smooth muscle cell differentiation positive regulation of vascular associated smooth muscle cell apoptotic process positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline