  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Iduronate 2 Sulfatase Antibodies
          Proteintech
          Iduronate 2 sulfatase Monoclonal Antibody (1A3F9), CoraLite® Plus 488
          View all (21) Iduronate 2 Sulfatase antibodies
          Tech Support
          Cite Iduronate 2 sulfatase Monoclonal Antibody (1A3F9), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Iduronate 2 sulfatase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Iduronate 2 sulfatase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Iduronate 2 sulfatase Antibody (CL488-66112) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 Iduronate 2 sulfatase antibody (CL488-66112, Clone: 1A3F9) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Iduronate 2 sulfatase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-66112
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1A3F9
          Immunogen
          Iduronate 2 sulfatase fusion protein Ag19095
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MPPPRTGRG LLWLGLVLSS VCVALGSETQ ANSTTDALNV LLIIVDDLRP SLGCYGDKLV RSPNIDQLAS HSLLFQNAFA QQAVCAPSRV SFLTGRRPDT TRLYDFNSYW RVHAGNFSTI PQYFKENGYV TMSVGKVFHP GISSNHTDDS PYSWSFPPYH PSSEKYENTK TCRGPDGELH ANLLCPVDVL DVPEGTLPDK QSTEQAIQLL EKMKTSASPF FLAVGYHKPH IPFRYPKEFQ KLYPLENITL APDPEVPDGL PPVAYNPWMD IRQREDVQAL NISVPYGPIP VDFQEDQSST GFRLKTSSTR KYK
          Target Information
          Iduronate-2-sulfatase is required for the lysosomal degradation of heparan sulfate and dermatan sulfate. Mutations in this X-chromosome gene that result in enzymatic deficiency lead to the sex-linked Mucopolysaccharidosis Type II, also known as Hunter Syndrome. Iduronate-2-sulfatase has a strong sequence similarity with human arylsulfatases A, B, and C, and human glucosamine-6-sulfatase. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Alpha-L-iduronate sulfate sulfatase; Iduronate 2-sulfatase; iduronate 2-sulfatase 14 kDa chain; iduronate 2-sulfatase 42 kDa chain; iduronate sulfatase; iduronate-2-sulfatase; Idursulfase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AW214631; ID2S; IDS; MPS2; SIDS
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P22304, (Mouse) Q32KI7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3423, (Pig) 100512880, (Mouse) 15931, (Rat) 363513
          View more View less
          Function(s)
          iduronate-2-sulfatase activity calcium ion binding protein binding sulfuric ester hydrolase activity hydrolase activity metal ion binding catalytic activity molecular_function
          Process(es)
          metabolic process glycosaminoglycan catabolic process heparan sulfate proteoglycan catabolic process dermatan sulfate catabolic process carbohydrate derivative catabolic process biological_process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline