  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • c-Jun Antibodies
          Proteintech
          JUN Monoclonal Antibody (1G6B11), CoraLite® Plus 488
          View all (78) c-Jun antibodies
          Tech Support
          Cite JUN Monoclonal Antibody (1G6B11), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          JUN Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          JUN Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          JUN Antibody (CL488-66313) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL488-66313 (JUN antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          JUN Antibody in Western Blot (WB)
          JUN Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          JUN Monoclonal Antibody (1G6B11), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-66313
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1G6B11
          Immunogen
          JUN fusion protein Ag17639
          View immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: PTPTQFLCPK NVTDEQEGFA EGFVRALAEL HSQNTLPSVT SAAQPVNGAG MVAPAVASVA GGSGSGGFSA SLHSEPPVYA NLSNFNPGAL SSGGGAPSYG AAGLAFPAQP QQQQQPPHHL PQQMPVQHPR LQALKE
          Target Information
          c-Jun is a transcription factor that recognizes and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'. It promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation. Involved in activated KRAS-mediated transcriptional activation of USP28 in colorectal cancer (CRC) cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Activator protein 1; AH119; AP1; Avian sarcoma virus 17 (v-jun) oncogene homolog; cjun; enhancer-binding protein AP1; immediate early; JUN; Jun A; Jun activation domain binding protein; Jun oncogene; JUND; p39; Proto-oncogene c-Jun; proto-oncogene cJun; transcription factor AP-1; Transcription factor AP-1 subunit Jun; Transcription factor Jun; V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog; v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AP-1; AP1; c-Jun; cJUN; JUN; Junc; p39; Rjg-9
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05412, (Rat) P17325, (Mouse) P05627
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3725, (Rat) 24516, (Mouse) 16476
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding GTPase activator activity protein binding enzyme binding ubiquitin protein ligase binding cAMP response element binding identical protein binding ubiquitin-like protein ligase binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding R-SMAD binding general transcription initiation factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II activating transcription factor binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription coactivator activity transcription factor binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding transcription regulatory region DNA binding poly(A) RNA binding protein heterodimerization activity HMG box domain binding basic leucine zipper transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis microglial cell activation liver development positive regulation of endothelial cell proliferation outflow tract morphogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process transforming growth factor beta receptor signaling pathway JNK cascade cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus positive regulation of epithelial cell migration release from viral latency monocyte differentiation axon regeneration response to endoplasmic reticulum stress leading edge cell differentiation response to muscle stretch regulation of cell proliferation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA binding negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation by host of viral transcription positive regulation by host of viral transcription negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of fibroblast proliferation response to steroid hormone regulation of cell cycle SMAD protein signal transduction eyelid development in camera-type eye positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to calcium ion cellular response to anisomycin integrated stress response signaling positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of DNA-templated transcription, initiation release of cytochrome c from mitochondria transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter SMAD protein import into nucleus aging learning circadian rhythm positive regulation of cell proliferation response to radiation response to mechanical stimulus cellular process response to organic substance response to organic cyclic compound negative regulation of protein autophosphorylation response to lipopolysaccharide response to cytokine response to drug response to hydrogen peroxide positive regulation of neuron apoptotic process positive regulation of monocyte differentiation positive regulation of DNA replication positive regulation of smooth muscle cell proliferation cellular response to potassium ion starvation response to cAMP membrane depolarization negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to endoplasmic reticulum stress cellular response to hormone stimulus positive regulation of GTPase activity positive regulation of cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline