  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • VDAC Antibodies
          Proteintech
          VDAC1/Porin Monoclonal Antibody (1E2C7), CoraLite® Plus 488
          View all (39) VDAC antibodies
          Tech Support
          Cite VDAC1/Porin Monoclonal Antibody (1E2C7), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          VDAC1/Porin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          VDAC1/Porin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          VDAC1/Porin Antibody (CL488-66345) in Flow
          1x10^6 HepG2 cells were intracellularly stained with 0.8 µg Coralite® Plus 488 Vdac1/Porin Monoclonal Antibody (CL488-66345, Clone: 1E2C7) (red), or 0.8 µg CoraLite® Plus 488-conjugated Mouse IgG3 isotype control Mouse McAb (CL488-66360-4, Clone: 1H4A5) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VDAC1/Porin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-66345
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.80 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG3
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1E2C7
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Voltage-dependent anion channel (VDAC) proteins are abundant, pore-forming proteins belonging to the eukaryotic mitochondrial porins. It was discovered in the mitochondrial outer membrane. It also is expressed in the plasma membrane. At least three different VDAC genes have been identified in vertebrates. VDAC proteins are known to play an essential role in cellular metabolism and in the early stages of apoptosis. For example, VDAC constitutes a major pathway by which metabolites such as ADP/ATP, succinate and citrate are exchanged between the cytosol and mitochondria. And VDAC1 in the plasma membrane establishes a novel level of apoptosis regulation putatively via its redox activity.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ARABIDOPSIS THALIANA VOLTAGE DEPENDENT ANION CHANNEL 1; ARABIDOPSIS THALIANA VOLTAGE DEPENDENT ANION CHANNEL 2; ATVDAC1; ATVDAC2; F2G14.210; HSR2; hVDAC1; K9I9.6; K9I9_6; MGC111064; Mitochondrial Porin; outer mitochondrial membrane protein porin 1; plasmalemmal porin; porin 31HL; porin 31HM; PORIN-31-HL; rVDAC1; sperm binding protein 1a; T22N4.9; T22N4_9; unnamed protein product; VD; VDAC-1; VDAC1; VDAC2; voltage-dependent anion-selective channel protein 1; voltage-dependent anion-selective channel protein 5
          View more View less
          Gene Aliases: mVDAC1; mVDAC5; PORIN; VDAC-1; Vdac5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P21796, (Rat) Q9Z2L0, (Mouse) Q60932
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7416, (Rat) 83529, (Mouse) 22333
          View more View less
          Function(s)
          voltage-gated ion channel activity protein binding oxysterol binding voltage-gated anion channel activity cholesterol binding protein kinase binding phosphatidylcholine binding identical protein binding ion channel binding ceramide binding anion channel activity calcium channel activity voltage-gated channel activity macromolecular complex binding
          Process(es)
          behavioral fear response anion transport mitochondrial calcium ion transport apoptotic process chemical synaptic transmission neuron-neuron synaptic transmission learning epithelial cell differentiation calcium ion transmembrane import into mitochondrion negative regulation of apoptotic process transmembrane transport anion transmembrane transport negative regulation of calcium import into the mitochondrion regulation of mitophagy positive regulation of mitophagy positive regulation of type 2 mitophagy mitochondrial transmembrane transport negative regulation of reactive oxygen species metabolic process acetyl-CoA biosynthetic process from pyruvate positive regulation of apoptotic process pyruvate biosynthetic process regulation of mitophagy
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-79565875f6-dq49p:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline