  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RGS4 Antibodies
          Proteintech
          RGS4 Monoclonal Antibody (1E2E2), CoraLite® Plus 488
          View all (8) RGS4 antibodies
          Tech Support
          Cite RGS4 Monoclonal Antibody (1E2E2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          RGS4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          RGS4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          RGS4 Antibody (CL488-66441) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL488-66441 (RGS4 antibody) at dilution of 1:2,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RGS4 Antibody in Western Blot (WB)
          RGS4 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          CL488-66441
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1E2E2
          Immunogen
          RGS4 fusion protein Ag6029
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MCKGLAGLP ASCLRSAKDM KHRLGFLLQK SDSCEHNSSH NKKDKVVICQ RVSQEEVKKW AESLENLISH ECGLAAFKAF LKSEYSEENI DFWISCEEYK KIKSPSKLSP KAKKIYNEFI SVQATKEVNL DSCTREETSR NMLEPTITCF DEAQKKIFNL MEKDSYRRFL KSRFYLDLVN PSSCGAEKQK GAKSSADCAS LVPQCA
          Target Information
          Regulator of G protein signaling (RGS) family members are regulatory molecules that act as GTPase activating proteins (GAPs) for G alpha subunits of heterotrimeric G proteins. RGS proteins are able to deactivate G protein subunits of the Gi alpha, Go alpha and Gq alpha subtypes. They drive G proteins into their inactive GDP-bound forms. Regulator of G protein signaling 4 belongs to this family. All RGS proteins share a conserved 120-amino acid sequence termed the RGS domain. Regulator of G protein signaling 4 protein is 37% identical to RGS1 and 97% identical to rat Rgs4. This protein negatively regulate signaling upstream or at the level of the heterotrimeric G protein and is localized in the cytoplasm. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alternatively spliced; MGC2124; MGC60244; Regulator of G-protein signaling 4; RGP4; RGS4; RP11-430G6.1; schizophrenia disorder 9; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AA004315; AA597169; ESTM48; ESTM50; RGP4; RGS4; SCZD9
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P49798, (Mouse) O08899, (Rat) P49799
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5999, (Pig) 100157437, (Mouse) 19736, (Rat) 29480
          View more View less
          Function(s)
          G-protein alpha-subunit binding GTPase activity GTPase activator activity calmodulin binding protein kinase binding GTPase-activating protein
          Process(es)
          response to amphetamine G-protein coupled receptor signaling pathway regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway negative regulation of signal transduction positive regulation of heart rate response to cocaine response to ethanol negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway regulation of calcium ion transport negative regulation of dopamine receptor signaling pathway negative regulation of cell growth involved in cardiac muscle cell development regulation of actin filament organization negative regulation of glycine import across plasma membrane regulation of potassium ion transmembrane transport negative regulation of potassium ion transmembrane transport dorsal root ganglion development positive regulation of excitatory postsynaptic potential termination of G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of GTPase activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline