  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SH3KBP1 Antibodies
          Proteintech
          CIN85 Monoclonal Antibody (3C12D2), CoraLite® Plus 488
          View all (14) SH3KBP1 antibodies
          Tech Support
          Cite CIN85 Monoclonal Antibody (3C12D2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CIN85 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CIN85 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CIN85 Antibody (CL488-66571) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL488-66571 (CIN85 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CIN85 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          CL488-66571
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3C12D2
          Immunogen
          CIN85 fusion protein Ag2777
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MVEAIVEFD YQAQHDDELT ISVGEIITNI RKEDGGWWEG QINGRRGLFP DNFVREIKKE MKKDPLTNKA PEKPLHEVPS GNSLLSSETI LRTNKRGERR RRRCQVAFSY LPQNDDELEL KVGDIIEVVG EVEEGWWEGV LNGKTGMFPS NFIKELSGES DELGISQDEQ LSKSSLRETT GSESDGGDSS STKSEGANGT VATAAIQPKK VKGVGFGDIF KDKPIKLRPR SIEVENDFLP VEKTIGKKLP ATTATPDSSK TEMDSRTKSK DYCKVIFPYE AQNDDELTIK EGDIVTLINK DCIDVGWWEG ELNGRRGVFP DNFVKLLPP
          Target Information
          This gene encodes an adapter protein that contains three N-terminal Src homology domains, a proline rich region and a C-terminal coiled-coil domain. The encoded protein facilitates protein-protein interactions and has been implicated in numerous cellular processes including apoptosis, cytoskeletal rearrangement, cell adhesion and in the regulation of clathrin-dependent endocytosis. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: c-Cbl-interacting protein; Cbl-interacting protein of 85 kDa; CD2-binding adaptor protein; CD2-binding protein 3; CD2BP3; cell growth-inhibiting gene 10 protein; HSB-1; Human Src family kinase-binding protein 1; MIG18; migration-inducing gene 18; Regulator of ubiquitous kinase; Ruk; SH3 domain-containing adapter protein; SH3 domain-containing kinase-binding protein 1; SH3-containing, expressed in tumorigenic astrocytes; SH3-domain kinase binding protein 1; Src family kinase-binding protein 1; src-related kinase binding protein-1; src-related kinase binding protein-1; HSB-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1200007H22Rik; 1700125L08Rik; 5830464D22Rik; AGMX2; AI447724; CD2BP3; CIN85; GIG10; HSB-1; HSB1; IMD61; IN85; MIG18; Ruk; Seta; SH3KBP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96B97, (Rat) Q925Q9, (Mouse) Q8R550
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 30011, (Rat) 84357, (Mouse) 58194
          View more View less
          Function(s)
          protein binding SH3 domain binding ubiquitin protein ligase binding
          Process(es)
          endocytosis apoptotic process cytoskeleton organization actin filament organization cell-cell signaling regulation of cell shape cell migration positive regulation of B cell activation regulation of apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline