  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ATP Synthase beta Antibodies
          Proteintech
          ATPB Monoclonal Antibody (1A11B9), CoraLite® Plus 488
          View all (47) ATP Synthase beta antibodies
          Tech Support
          Cite ATPB Monoclonal Antibody (1A11B9), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ATPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ATPB Antibody (CL488-66600) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 ATPB antibody (CL488-66600, Clone: 1A11B9) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ATPB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ATPB Monoclonal Antibody (1A11B9), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-66600
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1A11B9
          Immunogen
          ATPB fusion protein Ag11177
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: EILVTGIKVV DLLAPYAKGG KIGLFGGAGV GKTVLIMELI NNVAKAHGGY SVFAGVGERT REGNDLYHEM IESGVINLKD ATSKVALVYG QMNEPPGARA RVALTGLTVA EYFRDQEGQD VLLFIDNIFR FTQAGSEVSA LLGRIPSAVG YQPTLATDMG TMQERITTTK KGSITSVQAI YVPADDLTDP APATTFAHLD ATTVLSRAIA ELGIYPAVDP LDSTSRIMDP NIVGSEHYDV ARGVQKILQD YKSLQDIIAI LGMDELSEED KLTVSRARKI QRFLSQPFQV AEVFTGHMGK LVPLKETIKG FQQILAGEYD HLPEQAFYMV GPIEEAVAKA DKLAEEHSS
          Target Information
          ATP synthase is extremely conserved through evolution and can be found in plants, fungi, bacteria, and animals. The ATP synthase enzyme is a transmembrane protein responsible for driving the reversible reaction from ADP+ phosphate to ATP. This reaction is accomplished by a flux of protons across the membrane as a result of electron transfer. The ATP synthase protein has two main sections; the F1 ATP-ase (soluble) and the F0 ATP-ase (membrane embedded). The F1 section consists of the alpha, beta, gamma, delta, and epsilon subunits. While the F0 consists of a, b, and c subunits.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP synthase F(1) complex catalytic subunit beta, mitochondrial; ATP synthase F(1) complex subunit beta, mitochondrial; ATP synthase F1 subunit beta; ATP synthase subunit beta, mitochondrial; ATP synthase, H+ transporting mitochondrial F1 complex, alpha subunit; ATP synthase, H+ transporting mitochondrial F1 complex, beta subunit; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, beta polypeptide; Atp5b; epididymis secretory protein Li 271; MGC5231; mitochondrial ATP synthase beta subunit; mitochondrial ATP synthase, H+ transporting F1 complex beta subunit; mitochondrial ATP synthetase, beta subunit; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ATP5B; ATP5F1B; ATPMB; ATPSB; HEL-S-271; HUMOP2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06576, (Rat) P10719, (Mouse) P56480
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 506, (Rat) 171374, (Mouse) 11947
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein binding ATP binding MHC class I protein binding angiostatin binding metal ion binding proton-transporting ATP synthase activity, rotational mechanism proton-transporting ATPase activity, rotational mechanism calcium ion binding ATPase activity lipoprotein particle receptor activity hydrolase activity hydrolase activity, acting on acid anhydrides, catalyzing transmembrane movement of substances ATP synthase
          Process(es)
          angiogenesis osteoblast differentiation generation of precursor metabolites and energy lipid metabolic process ATP biosynthetic process ion transport negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration ATP synthesis coupled proton transport mitochondrial ATP synthesis coupled proton transport positive regulation of blood vessel endothelial cell migration ATP metabolic process regulation of intracellular pH cellular response to interleukin-7 hydrogen ion transmembrane transport receptor-mediated endocytosis ATP hydrolysis coupled proton transport proton transport transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline